Merck
Y0001064
Benzaldehyd
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Bittermandel
Größe auswählen
150 MG
€ 174,00
€ 174,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
150 MG
€ 174,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
Beilstein:
471223
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 174,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 45 °C)
API-Familie
benzaldehyde
Selbstzündungstemp.
374 °F
Expl.-Gr.
1.4 %, 20 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Benzaldehyde EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Longyun Lv et al.
ACS combinatorial science, 15(4), 183-192 (2013-02-22)
We previously reported the novel efficient proton/heat-promoted four-component reactions (4CRs) of but-2-ynedioates, two same/different primary amines, and aldehydes for the synthesis of tetra- and pentasubstituted polyfunctional dihydropyrroles. If aromatic and aliphatic amines were used as reagents, four different series of
Hong-gen Peng et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(26), 2709-2711 (2013-02-26)
A center radially fibrous silica encapsulated TS-1 zeolite (TS-1@KCC-1) has been synthesized in a microemulsion system for the first time. Supporting the Rh(OH)3 species, this novel core-shell structured material serves as a robust bifunctional catalyst for one-pot synthesis of benzamide
Lidia Mateo et al.
PLoS genetics, 10(8), e1004560-e1004560 (2014-08-15)
The increase in availability of whole genome sequences makes it possible to search for evidence of adaptation at an unprecedented scale. Despite recent progress, our understanding of the adaptive process is still very limited due to the difficulties in linking
Catharine H Rankin
The Journal of experimental biology, 218(Pt 1), 41-49 (2015-01-09)
Inheritance of acquired characteristics without changes in DNA sequence has been called transgenerational epigenetics. This review looks at studies that used the model system Caenorhabditis elegans to uncover mechanisms of transgenerational epigenetics in studies of RNA interference, studies of longevity
Young Lok Choi et al.
Organic letters, 14(19), 5102-5105 (2012-09-19)
A one-pot transition-metal-free, base-mediated synthesis of dibenzo[b,f]oxepins was developed. The reaction of 2-halobenzaldehydes with (2-hydroxyphenyl)acetonitriles proceeds via a sequential aldol condensation and intramolecular ether formation reaction in the presence of Cs(2)CO(3) and molecular sieves in toluene.