Merck
8.19016
DL-Mandelic acid nitrile
for synthesis
Synonym(e):
DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
208-532-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
potency
116 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point 86 °C
solubility
<1 g/L
density
1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
InChI key
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.127
Identity (IR): passes test
Color (visual): yellow to brown
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup