Merck
8.00947
Sigma-Aldrich
Ethylendiamin
for synthesis
Synonym(e):
Ethylendiamin, 1,2-Diaminoethan, 1,2-Ethandiamin, 1,2-Diaminoethan
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
605263
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-468-6
NACRES:
NA.22
bp:
118 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
716 °F
Wirksamkeit
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
16 %
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
Brechungsindex
n20/D 1.4565 (lit.)
pH-Wert
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 38 °C
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChIKey
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethylenediamin (1,2-Diaminoethan, DAE) kann als Reagens für die Herstellung von verschiedenen Metallionen-Komplexen dienen, die als Reduktionsmittel in den folgenden Reduktionsreaktionen eingesetzt werden.
  • Ein DAE/Cr(II)-Komplex wird für die Reduktion von primären Alkylhaliden zu Alkanen und Arylbromiden oder Iodiden zu Arenen verwendet. Dieser Komplex wird auch verwendet, um β-substituierte Alkylhalide und Epoxide zu Alkenen zu reduzieren.[1]
  • Ein DAE/Boran-Komplex (1:1) dient als hochselektives Reduktionsmittel für die Umwandlung von Zimtaldehyd zu Zimtalkohol.[1]
  • Ein DAE/Li-Komplex wird als effizientes Reagens zur Reduktion von Alkenen, aromatischen Kohlenwasserstoffen, Phenolen und Alkoholen verwendet.[1]
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Wasser (GC, Fl.%): ≤ 1,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,896–0,898
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
1, 2-Diaminoethane
Kostikov RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf