Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,20 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
716 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.456, n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay 98.6% (Gew) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-15-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 41008-1ML-F | 04061831989526 |