Fortfahren mit
E1521
Ethylendiamin
>99%, liquid, BioXtra
Synonym(e):
1,2-Diaminoethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
€ 92,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030201
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-468-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605263
Assay:
>99%
Bp:
118 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 20 °C)
€ 57,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethylendiamin, BioXtra
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
>99%
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at 
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
functional group
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Ethylenediamine (en) is a linear aliphatic diamine that can be synthesized by reacting ethanolamine and ammonia in the presence of zeolite catalyst. Its effect as an allergen has been investigated.[1] It participates in the synthesis of metal chalcogenides[2] and thiogallates.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E262660355015068
description
BioXtra
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
description
technical, 75-80%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
>99%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
75-80%
solubility
H2O: soluble at 
solubility
H2O: soluble at 
solubility
H2O: soluble at 
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
impurities
-
impurities
≤0.5% water
impurities
-
vapor density
2.07 (vs air)
vapor density
2.07 (vs air)
vapor density
2.07 (vs air)
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-15-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)