Merck
55295-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Non-Buffered Tube 2, pk of 50, suitable for PFAS testing
Synonym(e):
QuEChERS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, Non-Buffered Tube 2, pk of 50, suitable for PFAS testing
Materialien
polypropylene tube
Agentur
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Produktlinie
Supel
Zusammensetzung
magnesium sulfate, 6 g
sodium chloride, 1 1/2 g
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Zentrifugenröhrchenvolumen
15 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Dispersive SPE (dSPE), häufig auch als „QuEChERS“-Methode („Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe“ – Rasch, Einfach, Günstig, Effektiv, Robust und Sicher) bezeichnet, ist eine moderne Technik zur Probenpräparation, die bei Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Mit dem QuEChERS-Verfahren werden die Proben (Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Erzeugnisse) zunächst in Gegenwart von großen Mengen Salzen (z. B. Natriumchlorid und Magnesiumsulfat) und/oder Puffermitteln (z. B. Citrat) mit einem wässrigen, mischbaren Lösungsmittel (z. B. Acetonitril) extrahiert, um die Separation der Flüssigphase zu induzieren und säure- bzw. basenlabile Pestizide zu stabilisieren. Nach Schütteln und Zentrifugierung wird ein Aliquot der organischen Phase einer weiteren Reinigung mittels SPE unterzogen. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen SPE-Röhrchen genutzt werden, erfolgt die Reinigung bei der dispersiven SPE durch Mischen von SPE-Großmengen (z. B. Supelclean PSA, ENVI-Carb und/oder Discovery DSC-18) mit dem Extrakt. Nach der Probenreinigung wird die Mischung zentrifugiert; das Ergebnis ist ein Überstand, der entweder direkt analysiert oder vor der Analyse weiterer geringfügiger Behandlung unterzogen werden kann.
Supelco bietet eine Produktlinie von Flaschen und Zentrifugenröhrchen mit vorportionierten Mengen von Salzen und SPE-Sorptionsmitteln, um die aktuell am häufigsten verwendeten Methodenkonfigurationen zu unterstützen.
Rechtliche Hinweise
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Artikel
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Protokolle
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.