Merck
391085
Sigma-Aldrich
Ethylendiamin
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonym(e):
1,2-Diaminoethan
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
605263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
bp:
118 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
716 °F
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.4565 (lit.)
pH-Wert
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.5 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
water: very soluble(lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChIKey
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... FNTA(2339)
Allgemeine Beschreibung
Ethylendiamin (en) ist ein lineares aliphatisches Diamin. Die Synthese von Ethylendiamin wurde beschrieben.[1] Seine Wirkung als Allergen wurde untersucht.[2] Es ist an der Synthese von Metallchalcogeniden[3] und Thiogallaten beteiligt.[4]
Anwendung
Ethylendiamin (en) eignet sich für die Anwendung in der Synthese kovalent verbundener Addukte von Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Oligonukleotiden mit einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen.[5] Es kann in den folgenden Untersuchungen verwendet werden:
  • Funktionalisierung des Triazolat-verbrückten Metall-organischen Gerüsts (Metal Organic Framework).[6]
  • Als Lösungsmittel bei der Synthese der Vorläufer von ZnS und ZnSe durch Solvothermal-Verfahren.[7]
  • Als Weichmacher für Hartholz-Pflanzenstrukturen.[8]
  • Als Reagens bei der Synthese des Katalysators für den Pd/C-Ethylendiamin-Komplex.[9]
  • Als Chelatbildner bei der Synthese von β-Co(OH)2-Nanokristallen.[10]
  • Für die Erzeugung von Ethylendiamin-modifizierten Reishülsen, die als Sorptionsmittel für basische und reaktive Farbstoffe dienen.[11]
  • Synthese von Arsenaten und Fluorarsenaten mit Ethylendiamin-Template.[12]
  • Als Template und Koordinierungsmittel bei der Synthese von CdS-Nanokristallen.[13]
  • Als Reagens bei der Synthese von Imidazolinen.[14]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aude Demessence et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(25), 8784-8786 (2009-06-10)
Reaction of CuCl(2) x 2 H(2)O with 1,3,5-tris(1H-1,2,3-triazol-5-yl)benzene (H(3)BTTri) in DMF at 100 degrees C generates the metal-organic framework H(3)[(Cu(4)Cl)(3)(BTTri)(8)(DMF)(12)] x 7 DMF x 76 H(2)O (1-DMF). The sodalite-type structure of the framework consists of BTTri(3-)-linked [Cu(4)Cl](7+) square clusters in
The use of ethylenediamine in softening hard plant structures for paraffin sectioning.
Carlquist, S.
Biotechnic & Histochemistry, 57(5), 311-317 (1982)
S T Ong et al.
Bioresource technology, 98(15), 2792-2799 (2007-04-03)
Wastewaters from textile industries may contain a variety of dyes that have to be removed before their discharge into waterways. Rice hull, an agricultural by-product, was modified using ethylenediamine to introduce active sites on its surface to enable it to
Reactions of some ortho and para halogenated aromatic nitriles with ethylenediamine: selective synthesis of imidazolines.
Crane LJ, et al.
Tetrahedron, 60(25), 5325-5330 (2004)
Synthesis of CdS nanorods by an ethylenediamine assisted hydrothermal method for photocatalytic hydrogen evolution.
Li Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(21), 9352-9358 (2009)