Fortfahren mit
03550
Ethylendiamin
≥99.5% (GC), liquid, puriss. p.a., absolute
Synonym(e):
1,2-Diaminoethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030201
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-468-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605263
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethylendiamin, puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
grade
absolute, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.456, n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at 
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
functional group
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Ethylendiamin ist ein lineares aliphatisches Diamin, das häufig als Basischemikalie in der organischen Synthese verwendet wird. Aufgrund seiner durch zwei Amine bedingten Bifunktionalität kann es leicht heterozyklische Imidazolidin-Derivate bilden. Ethylendiamin wird auch als Rohmaterial für die Synthese von Chelatbildnern, Polymeren, Agrochemikalien und pharmazeutischen Zwischenprodukten genutzt.
Application
Ethylendiamin hat folgende Anwendungen:
  • Ein Reaktant bei der Synthese von in Wasser aufquellbarem Polyurethanharnstoffgel mittels Copolymerisation.
  • Ein Lösungsmittel, das zusammen mit Dodecanethiol in der Herstellung von CdS-Nanodrähten mit dem Solvothermal-Verfahren verwendet wird.
  • Als Chelatbildner bei der Synthese von β-Co(OH)2-Nanokristallen.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2626615068E1649
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
75-80%
assay
98.6% (Gew)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble at 
solubility
H2O: soluble at 
solubility
-
solubility
H2O: soluble at 
mp
8.5 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
mp
-
mp
8.5 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-15-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)