693021
Zwittergent® 3-10-Detergens
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonym(e):
n-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Aggregatnummer
41
Farbe
white
CMC
25 - 40 mM
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
InChIKey
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable