64-201
Visualizer Western Blot Detection Kit, mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
all
Methode(n)
western blot: suitable
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Komponenten
Qualität
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable