Fortfahren mit
GERPN2232
ECL™ Prime Western-Blot-System
Cytiva RPN2232
Synonym(e):
Amersham™ ECL™ Prime, Chemilumineszenz Western-Blot-Kit, chemilumineszentes Nachweisreagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105332
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2232
color
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
General description
Amersham™ ECL™ Prime ist ein hochsensitives Reagenz, das durch eine stabile Signalemission charakterisiert ist, was wiederholte Expositionen ermöglicht und die Verarbeitung mehrerer Blots im selben Versuchslauf erleichtert. Die hohe Intensität der ausgesendeten Signale bedeutet, dass Proteine unter Verwendung stark verdünnter primärer und sekundärer Antikörper nachgewiesen werden können, was zu einem niedrigen Hintergrund beiträgt und den Reagenzverbrauch senkt.
Amersham™ ECL™ Prime konsolidiert und optimiert die Vorteile von Amersham™ ECL™ Plus und Amersham™ ECL™ Advance, um ein Nachweissystem zu bieten, das sensitiv, stabil und quantitativ präzise über einen breiten dynamischen Bereich von Proteinkonzentrationen ist, aber sparsam beim Verbrauch von teuren Antikörperreagenzien.
Application
Sensitives quantitatives oder konfirmatorisches Western Blotting
Features and Benefits
  • Hohe Signalintensität und -sensitivität ermöglichen die Verwendung stark verdünnter primärer und sekundärer Antikörper ohne Verringerung der Sensitivität.
  • Ein stabiles Signal ermöglicht mehrere Expositionen und das Reagenz eignet sich daher für große Versuchsreihen, wobei eine benutzerfreundliche Handhabungszeit zwischen Versuchsende und Nachweis ermöglicht wird.
  • Für die Bildgebung mit der ImageQuant-LAS-Serie (CCD-basierte Bildgebung) optimiert und mit Amersham™-Hyperfilm kompatibel.
  • Kompatibel mit Rainbow™ Molecular Weight Markers und Amersham™ ECL™ DualVue Western Blotting Markers.
  • Optimiert für die Verwendung mit Membranen des Typs Amersham™ Hybond-P (PVDF) und kompatibel mit (Nitrocellulose-)Membranen des Typs Amersham™ Hybond-ECL™.
  • Empfohlene Membran: Hybond-P oder Hybon ECL™
Preparation Note
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Analysis Note
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Other Notes
Farbe:
Nachweisreagenz 1: farblos
Nachweisreagenz 2: farblos
Sensitivität: ~1 pg
Das Nachweisreagenz-Kit Amersham ECL Prime enthält die folgenden Komponenten.
  • RPN2232 Lösung A: Luminol-Lösung, 50 ml Lösung B: Peroxid-Lösung, 50 ml ausreichend für 1000-cm2-Membran
Legal Information
ECL Prime
Dieses Produkt wird ganz oder teilweise unter der Lizenz von Cyanagen Srl hergestellt und vertrieben und ist Gegenstand des US-Patents 7.855.287, des US-Patents 7.803.573, der italienischen Patentanmeldungsnummer TO2010A000580 sowie weiteren gleichwertigen Patenterteilungen und -anmeldungen in anderen Ländern.
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GERPN2236GERPN2235GERPN2106
description
Cytiva RPN2232
description
Cytiva RPN2236
description
Cytiva RPN2235
description
Cytiva RPN2106
color
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
color
-
color
-
color
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2232
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2236
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2235
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2106
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)