Merck
GERPN2236
ECL Prime Western-Blot-Detektionsreagenz
Cytiva RPN2236
Synonym(e):
chemilumineszentes Nachweisreagenz, Western-Blot-Nachweisreagenz
About This Item
UNSPSC-Code:
41105332
NACRES:
NA.32
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN2236
Allgemeine Beschreibung
Amersham ECL Prime ist ein hochsensitives Reagenz, das durch eine stabile Signalemission charakterisiert ist, was wiederholte Expositionen ermöglicht und die Verarbeitung mehrerer Blots im selben Versuchslauf erleichtert. Die hohe Intensität der ausgesendeten Signale bedeutet, dass Proteine unter Verwendung stark verdünnter primärer und sekundärer Antikörper nachgewiesen werden können, was zu einem niedrigen Hintergrund beiträgt und den Reagenzverbrauch senkt.
Amersham ECL Prime konsolidiert und optimiert die Vorteile von Amersham ECL Plus und Amersham ECL Advance, um ein Nachweissystem zu bieten, das sensitiv, stabil und quantitativ präzise über einen breiten dynamischen Bereich von Proteinkonzentrationen ist, aber sparsam beim Verbrauch von teuren Antikörperreagenzien.
Anwendung
ECL Prime Western-Blot-Detektionsreagenz wurde zum Nachweis von Chemilumineszenz-Signalen in Western Blots eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kompatibel mit Rainbow-Molekulargewicht-Markern und Amersham-ECL-DualView-Western-Blotting-Markern.
  • Hohe Signalintensität und -sensitivität ermöglichen die Verwendung stark verdünnter primärer und sekundärer Antikörper ohne Verringerung der Sensitivität.
  • Ein stabiles Signal ermöglicht mehrere Expositionen und das Reagenz eignet sich daher für große Versuchsreihen, wobei eine benutzerfreundliche Handhabungszeit zwischen Versuchsende und Nachweis ermöglicht wird.
  • Optimiert für die Verwendung mit Membranen des Typs Amersham Hybond®-P (PVDF) und kompatibel mit (Nitrocellulose-)Membranen des Typs Amersham Hybond-ECL.
  • Für die Bildgebung mit der ImageQuant-LAS-Serie (CCD-basierte Bildgebung) optimiert und mit Amersham Hyperfilm kompatibel.
Komponenten
Das Detektionsreagenz-Kit Amersham ECL Prime enthält die folgenden Komponenten.
  • RPN2236 Lösung A: Luminol-Lösung, 3 × 50 mL Lösung B: Peroxid-Lösung, 3 × 50 mL, ausreichend für 3000-cm2-Membran
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
ECL DualView is a trademark of Amersham
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Registered report: Melanoma genome sequencing reveals frequent PREX2 mutations
Denise Chroscinski
eLife, 3 (2014)
Artikel
Hintergrund und Protokolle, die verschiedene in der Molekularbiologie eingesetzte Verfahren zum Nachweis von Proben von an Membranen gebundene Proteine oder Nukleinsäuren beschreiben.
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokolle
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.