Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 303,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Merck USA index - 14 9387
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natives Thrombospondin, gereinigt aus menschlichen Blutplättchen. Adhäsives Glykoprotein, das als Reaktion auf die Aktivierung der Blutplättchen durch aα-Thrombin freigesetzt wird. Ein Angiogenese-Inhibitor, der die FGF-induzierte Neovaskularisierung der Rattenhornhaut blockiert. Ein Auslöser der Thrombozytenaggregation. Wird von einer Reihe verschiedener Zellen synthetisiert und in die extrazelluläre Matrix sezerniert. Beteiligt an der Regulierung der Zellproliferation.
Physical form
Lyophilisiert aus 600 mM NaCl, 20 mM Tris, 1 mM CaCl₂, 20 % Saccharose, pH 7,8.
Preparation Note
Das chargenspezifische Rekonstituierungsvolumen entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Hergestellt aus Thrombozyten, die in zertifizierten Tests negativ auf HBsAg und auf Antikörper gegen HIV und HCV getestet wurden.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-70 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 4 °C 1 Woche lang oder bei -70 °C mindestens 1 Monat lang stabil. Das Produkt haftet sehr stark an Oberflächen; vor der Verwendung einfrieren (-70 °C) und silikonisierte Oberflächen verwenden, um die Rückgewinnung des Produkts sicherzustellen.
Other Notes
Armstrong, L.C., et al. 2002. Mol. Biol. Cell13, 1893.
Michaund, M. und Poyet, O. 1994. Anticancer Res. 14, 1127.
Castle, V.P., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 23223.
Aballay, A., et al. 1993. Pathobiology 61, 1.
Tolsma, S.S., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 497.
Tuszynski, G.P., et al. 1993. J. Cell Biol. 120, 513.
Schon, P., et al. 1992. Eur. J. Cell Biol. 59, 329.
Good, D.J., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6624.
Michaund, M. und Poyet, O. 1994. Anticancer Res. 14, 1127.
Castle, V.P., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 23223.
Aballay, A., et al. 1993. Pathobiology 61, 1.
Tolsma, S.S., et al. 1993. J. Cell Biol.122, 497.
Tuszynski, G.P., et al. 1993. J. Cell Biol. 120, 513.
Schon, P., et al. 1992. Eur. J. Cell Biol. 59, 329.
Good, D.J., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6624.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form liquid | form - | form lyophilized powder |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility water: soluble |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 605225-25UG | 04055977188486 |