Merck
F2006
Human Fibronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Fibronectin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
EC Number:
289-149-2
MDL number:
Biological source:
human plasma
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
>1 mg/mL protein
Mol wt:
450 kDa
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fibronectin-Humanplasma, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human plasma
sterility
sterile
product line
BioReagent
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
450 kDa
packaging
pkg of 5 x 5 mg, pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
>1 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
impurities
HBSAG, none detected, HCV, none detected, HIV-1/HIV-2, none detected
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... FN1(2335)
Verwandte Kategorien
General description
Fibronektin (FN) ist ein multifunktionales Glykoprotein, dessen Gen auf dem menschlichen Chromosom 2q34-36 lokalisiert ist. Dieses Gen umspannt 75 kb und besitzt 50 Exone. Die Fibronektin-Struktur besteht aus Blöcken sich wiederholender Peptidsequenzen, die homolog sind und eine linear auf zwei Untereinheiten angeordnete Funktionseinheit bilden. Es existieren zwei Haupt-Isoformen, eine lösliche und eine unlösliche Form. Erstere ist im Plasma vorhanden, während die unlösliche Form in Geweben und der extrazellulären Matrix (ECM) von Knorpel vorhanden ist. Es gibt etwa 20 verschiedene Formen von Fibronektinproteinen aufgrund des alternativen Spleißens einer variablen Region und zwei Typ-III-Exonen, die als Extradomäne A und B bezeichnet werden.
Application
Fibronektin aus Humanplasma wird für die folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Zellaussaat und neuronale Differenzierung (als eine der Komponenten in Expansionsmedium für die Resuspendierung von Nabelschnurblut-Stammzellen (CBSC) sowie in Differenzierungsmedium)
  • Zellkultur (die Kulturkammer wird zur Expression von HEK293-Zellen mit Fibronektin beschichtet)
  • In-vitro-Fibronektin(FN)-Pulldown-Assays
  • Proteinspezifität
  • Zellmigrationsstudien
Biochem/physiol Actions
Fibronektin (FN) spielt eine wichtige Rolle bei zahlreichen biologischen Funktionen wie Angiogenese, Zellmigration, Adhäsion zwischen Zellen, Anhaftung zwischen Zellen und Basalmembran, Gerinnselstabilisierung, Embryogenese, Differenzierung, Wundheilung sowie die Bindung von Krankheitserregern an Säugetierzellen und die extrazelluläre Matrix. Studien in chinesischen Han-Populationen zeigen, dass Mutationen in diesem Gen mit einer Anfälligkeit für Kniearthrose verbunden sein könnten. Die Spleißvariante Extradomäne B (EDB) von FN ist ein Kennzeichen der Tumorangiogenese, und mit erhöhter Matrixsteifigkeit ist eine gesteigerte Produktion dieser Isoform durch Endothelialzellen zu verzeichnen. Beim Dickdarmkrebs wird EDA mit Metastasen, Vaskulogenese und Tumorgenese assoziiert und fördert die epitheliale-mesenchymale Transition.
Preparation Note
Dieses Produkt wird aus 0,05 M Tris-gepufferter Kochsalzlösung bei einem pH-Wert von 7,5 lyophilisiert. Es ist zu 1 mg/ml in Wasser löslich und sollte mindestens 30 Minuten lang bei 37 °C aufgelöst werden. Dabei kann eine geringe Menge ungelösten Materials verbleiben, was jedoch die Leistung nicht beeinflusst. Die Proteinhomogenität wird mittels Immunelektrophorese beurteilt, das Protein wird auf Endotoxine getestet und der Befund des Ausgangsmaterials im Test auf HIV, Hepatitis B, Hepatitis C und Syphilis war negativ. Bei der Beschichtung von Kulturoberflächen sollte Fibronektin in ausgeglichener steriler Kochsalzlösung verdünnt und möglichst dünn aufgetragen werden. Die behandelte Oberfläche sollte anschließend 45 Minuten lang bei Raumtemperatur luftgetrocknet werden und kann 2 bis 4 Wochen bei 2–8 °C gelagert werden.
Disclaimer
Die rekonstituierte Lösung sollte in Arbeitsaliquoten bei -20 °C oder darunter aufbewahrt werden. Vortexen, übermäßiges Rühren oder zusätzliches Einfrieren/Auftauen des rekonstituierten Fibronectins werden nicht empfohlen.
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Timothy E Quan et al.
Methods in molecular medicine, 135, 423-434 (2007-10-24)
Fibrocytes circulate in the peripheral blood, produce collagen and other matrix proteins, and express cell surface markers indicative of a hematopoetic origin distinguishing them from fibroblasts. Circulating fibrocytes were first identified in 1994 in a model system of wound repair
Marcin Jurga et al.
Biomaterials, 32(13), 3423-3434 (2011-02-18)
Currently, there are no effective therapies to restore lost brain neurons, although rapid progress in stem cell biology and biomaterials development provides new tools for regeneration of central nervous system. Here we describe neurogenic properties of bioactive scaffolds generated by
Fibronectin: a brief overview of its structure, function, and physiology
Proctor R A, et al.
Reviews of Infectious Diseases, 4, S317-S321 (1987)
Fardin Fathi et al.
Rejuvenation research, 11(2), 371-378 (2008-04-09)
Embryonic stem cells (ESC) are defined by two main properties of self-renewal and their multipotency to differentiate into virtually all cell types of the body, including endothelial cells. ESCs have been widely regarded as an unlimited source of cells in
Chia-Wen Chang et al.
Lab on a chip, 14(19), 3762-3772 (2014-08-07)
This paper reports a polydimethylsiloxane-polycarbonate (PDMS-PC) hybrid microfluidic device capable of performing cell culture under combinations of chemical and oxygen gradients. The microfluidic device is constructed of two PDMS layers with microfluidic channel patterns separated by a thin PDMS membrane.
Artikel
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Alle anzeigen
Protokolle
Fibronectin auf die gewünschte Konzentration verdünnen. Die optimalen Anhaftungsbedingungen sind vom Zelltyp und der Anwendung abhängig. Die typische Beschichtungskonzentration beträgt 1–5 ug/cm2. Protokoll, Produkte und häufig gestellte Fragen zur Fibronectin-Beschichtung.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Verwandter Inhalt
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com