Alle Fotos(1)
Key Documents
567703
Sigma-Aldrich
Spermin NONOat, CAS-Nr. 136587-13-8, Calbiochem
Complex of nitric oxide (NO) with spermine.
Synonym(e):
Spermin NONOat, CAS-Nr. 136587-13-8, Calbiochem, N-(2-Aminoethyl)-N-(2-hydroxy-2-nitrosohydrazino)-1,2-Ethylendiamin, NOC-22
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H26N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (UV)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H26N6O2/c11-5-3-8-13-7-1-2-9-15(10-4-6-12)16(18)14-17/h13,18H,1-12H2/p+3
InChIKey
QPIOUFBAROSIAN-UHFFFAOYSA-Q
Allgemeine Beschreibung
Komplex von Stickstoffmonoxid (NO) mit Spermin. Praktisches Reagenz zur Herstellung wässriger Lösungen von NO. Die Halbwertszeit (t½) in PBS, pH 7,4, beträgt 230 Minuten bei 22 °C. Relativ stabil in alkalischer Lösung (≥pH 10,0).
Komplex von Stickstoffmonoxid (NO) mit Spermin. Praktisches Reagenz zur Herstellung wässriger Lösungen von NO. Halbwertszeit (t½) der NO-Freisetzung = 230 min. (PBS, pH 7,4, 22 °C).
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Praktisches Reagenz zur Herstellung wässriger Lösungen von NO
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Ramamurthi, A., and Lewis, R.S. 1997. Chem. Res. Toxicol. 10, 408.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem.58, 1472.
Maragos, C.M., et al. 1993. Cancer Res. 53, 564.
Wink, D.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9813.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem. 34, 3242.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable