Merck
M1555
MAHMA NONOate
Synonym(e):
6-(2-Hydroxy-1-methyl-2-nitrosohydrazino)-N-methyl-1-hexanamine, NOC-9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H20N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[H][N+]([H])(C)CCCCCCN(C)N([O-])N=O
InChI
1S/C8H19N4O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-11(2)12(14)10-13/h9H,3-8H2,1-2H3/q-1/p+1
InChI key
WASRCWNCCFPNEJ-UHFFFAOYSA-O
Application
NO donor
Biochem/physiol Actions
NO release: t1/2 = 3 min (phosphate buffer at 22° C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)