566224
3Fax-Peracetyl Neu5Ac
≥98% (NMR), solid, sialytransferase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Sialyltransferase-Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac, Calbiochem
Größe auswählen
€ 235,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 235,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Sialyltransferase-Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac, Calbiochem, The Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac controls the biological activity of Sialyltransferase.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
F[C@@H]1[C@@H]([C@H](C([C@@H]([C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C(OC)=O)1OC(C)=O)NC(C)=O)OC(C)=O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sialyltransferase
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable