Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 305,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
PR-619, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c(SC#N)cc1SC#N
InChI
1S/C7H5N5S2/c8-2-13-4-1-5(14-3-9)7(11)12-6(4)10/h1H,(H4,10,11,12)
InChI key
ZXOBLNBVNROVLC-UHFFFAOYSA-N
Application
PR-619 has been used:
- as a component of lysis buffer and also as a deubiquitinase inhibitor to treat proteins derived from SILAC-labeled Jurkat cells
- as a pan-deubiquitinase inhibitor to study its effect on adenoassociated virus (AAV) transduction
- in radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA) buffer used for ubiquitination assays
Biochem/physiol Actions
PR-619 cell permeable, broad spectrum deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor; general deubiquitylase (DUB) inhibitor.
PR-619 is a cell permeable broad spectrum deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor. PR-619 induces the accumulation of polyubiquitylated proteins in cells without directly affecting proteasome activity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color light beige to yellow |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?