Merck
540222
Sigma-Aldrich
Puromycin, Dihydrochlorid
Puromycin, Dihydrochloride, CAS 58-58-2, is An aminonucleoside antibiotic that inhibits protein synthesis by blocking the translation step and causes premature release of nascent polypeptide chains.
Synonym(e):
Puromycin, Dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29N7O5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
methanol: 20 mg/mL
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
InChIKey
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inhibitor der prokaryotischen und eukaryotischen Proteinsynthese. Nukleosid, das dem Aminoacyladenylat-Terminus der Aminoacyl-tRNA ähnlich ist und um die Bindung an die „A-Stelle“ der großen ribosomalen Untereinheit konkurriert. Seine Integration in ein wachsendes Polypeptid resultiert in der Terminierung der Kettenverlängerung und Freisetzung von naszentem Polypeptid-Puromycin. Wird verwendet für die Selektion von Säugetierzelllinien, die ein transfiziertes PAC-Gen (Streptomyces alboniger) exprimieren, dessen Produkt, die Puromycinacetyltransferase, den Wirkstoff durch Acetylierung inaktiviert. Veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen. Wie Cycloheximid wird auch Puromycin als genereller Proteinsynthese-Inhibitor in zahlreichen zellulären Assays verwendet.
Proteinsynthese-Inhibitor. Hemmt die Translation durch Auslösung einer vorzeitigen Freisetzung der naszenten Polypeptidketten. Veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen.
Puromycin-Dihydrochlorid, CAS-Nr. 58-58-2, ist ein Aminonukleosid-Antibiotikum, das die Proteinsynthese durch Blockierung des Translationsschrittes hemmt und eine vorzeitige Freisetzung der naszenten Polypeptidketten bewirkt.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Proteinsynthese
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung mittels Filtration durch eine 0,22 µ;m-Membran sterillisieren, in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res. 216, 149.
Constam, D.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 26931.
Wirth, M., et al. 1994. J. Virol.68, 566.
Claeyssens, S., et al. 1993. FEBS Lett.315, 7.
Hechler, U., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.194, 1305.
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortí;n, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Kalpaxis, D.L. and Drainas, D. 1992. Arch. Biochem. Biophys.300, 629.
Shipston, M.J. and Antoni, F.A. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1382.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rui Chen et al.
BMC medicine, 20(1), 68-68 (2022-02-17)
Genome-wide association studies (GWASs) have identified multiple risk loci for Parkinson's disease (PD). However, identifying the functional (or potential causal) variants in the reported risk loci and elucidating their roles in PD pathogenesis remain major challenges. To identify the potential
Rui Chen et al.
Genome medicine, 14(1), 53-53 (2022-05-20)
Genome-wide association studies (GWASs) have identified multiple risk loci for bipolar disorder (BD). However, pinpointing functional (or causal) variants in the reported risk loci and elucidating their regulatory mechanisms remain challenging. We first integrated chromatin immunoprecipitation sequencing (ChIP-Seq) data from
Ying Huang et al.
Frontiers in physiology, 12, 697139-697139 (2021-09-08)
Our previous study found that acupuncture with low frequency electrical stimulation (Acu/LFES) prevents muscle atrophy by attenuation of protein degradation in mice. The current study examines the impact of Acu/LFES on protein synthesis. C57/BL6 mice received Acu/LFES treatment on hindlimb
Hotaka Kobayashi et al.
Nature communications, 13(1), 1435-1435 (2022-03-19)
MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs, which regulate the expression of thousands of genes; miRNAs silence gene expression from complementary mRNAs through translational repression and mRNA decay. For decades, the function of miRNAs has been studied primarily by ensemble methods
Ting Zhu et al.
Veterinary research, 52(1), 148-148 (2021-12-22)
Viruses have evolved multiple strategies to manipulate their host's translational machinery for the synthesis of viral proteins. A common viral target is the alpha subunit of eukaryotic initiation factor 2 (eIF2α). In this study, we show that global protein synthesis