Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
MABE343
Sigma-Aldrich
Anti-Puromycin-Antikörper, Klon 12D10
Anti-Puromycin Antibody, clone 12D10
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
clone 12D10, from mouse
Synonym(e):
Anti-Puromycin Klon 12D10, Anti-Puromycin-Antikörper, Puromycin Nachweisantikörper
Größe auswählen
100 μL
€ 509,00
€ 509,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1016
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 509,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 509,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1016
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12D10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPEPPS(9520)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Puromycin ist ein Aminoukleosid-Antibiotikum, das aus dem Bakterium Streptomyces alboniger gewonnen wird und als Proteinsynthesehemmer wirkt, der die Translation durch verfrühte Terminierung der Ribosomketten verhindert. Monoklonale Antikörper gegen Puromycin können bei standardmäßigen immunchemischen Verfahren zur direkten Überwachung der Translation verwendet werden. Diese Verfahren werden als SunSET (Surface Sensing of Translation) bezeichnet. Ein Teil des Moleküls ähnelt dem 3′-Ende der Aminoacyl-tRNA, weshalb es bei der Analyse der Proteintranslation nützlich ist. Puromycin veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen.
Spezifität
Anti-Puromycin-Antikörper, Klon 12D10, reagiert nachweislich mit einer menschlichen Untersuchungsprobe, die mit Puromycin vorinkubiert wurde. Prognostizierte Reaktion mit allen Spezies, wenn die Probe mit Puromycin vorinkubiert wurde.
Immunogen
Puromycin aus Streptomyces alboniger
Anwendung
Analyse durch Western Blotting (Gesamtproteinfärbung): Mit Puromycin und Cycloheximid oder nur mit Puromycin behandelte HEK293-Zelllysate wurden mithilfe von SDS-PAGE aufgelöst und auf eine Membran übertragen. Die Proteine wurden mithilfe von Ponceau S-Färbung sichtbar gemacht.
Immunzytochemie-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung einer repräsentativen Probe detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin in HeLa-Zellen, die mit Puromycin behandelt wurden.
Analyse durch Western Blotting (WB): Eine repräsentative Probe detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin bei WB (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.; Clavarino, G., et al. (2012). PLoS Pathog. 8(5):e1002708.; David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.; Hulmi. J. J., et al. (2012). Am J Physiol Endocrinol Metab. 304(1):E41-50.; Bhattacharya, A., et al. (2012). Neuron. 76(2):325-337.; Hoeffer, C. A., et al. (2013). J Neurophysiol. 109(1):68-76.).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Probe detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin bei WB (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.;David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; David, A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(23):20688-20700.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Goodman, C. A., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(17):E989.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.).
Immunhistochemie-Analyse (ICH): Eine repräsentative Probe detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin bei IHC (Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.).
Fluoreszenzaktivierte Zellsortierungsanalyse (FACS): Eine repräsentative Probe detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin bei FACS (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Alexa Fluor ist eine eingetragene Handelsmarke von Life Technologies.
Anti-Puromycin-Antikörper, Klon 12D10, für Nachweis von in Proteinen integriertem Puromycin. Monoklonale Antikörper gegen Puromycin können bei standardmäßigen immunchemischen Verfahren verwendet werden.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Qualität
Evaluiert durch Western Blottting in HEK293-Zelllysaten, die mit Puromycin und Cycloheximid, oder nur mit Puromycin, behandelt wurden.
Analyse von Western Blotting: Eine 1:25.000-Verdünnung dieses Antikörpers detektierte neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin in HEK293-Zelllysaten, die nur mit Puromycin behandelt wurden. Dieser Antikörper detektierte zudem geringe Mengen neu synthetisierter Proteine mit integriertem Puromycin in HEK293-Zelllysaten, die mit Puromycin und Cycloheximid behandelt wurden.
Zielbeschreibung
Puromoycin ist in neu synthetisierten Proteinen integriert. Wenn nur Puromycin anwesend ist, weist der Antikörper neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin mit unterschiedlichen Molekulargewichten nach. Es wird jedoch ein schwächeres Signal beobachtet, wenn auch Cycloheximid vorhanden ist, das die Proteinbiosynthese in eukaryotischen Organismen hemmt.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 – 8 °C 1 Monat ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HEK293-Zelllysate, die mit Puromycin und Cyclohexamid, oder nur mit Puromycin, behandelt wurden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Thomas Chaillou et al.
Journal of cellular physiology, 231(9), 1894-1902 (2015-12-20)
The ribosome has historically been considered to have no cell-specific function but rather serve in a "housekeeping" capacity. This view is being challenged by evidence showing that heterogeneity in the protein composition of the ribosome can lead to the functional
Daniel W D West et al.
The Journal of physiology, 594(2), 453-468 (2015-11-10)
Ribosome biogenesis is the primary determinant of translational capacity, but its regulation in skeletal muscle following acute resistance exercise is poorly understood. Resistance exercise increases muscle protein synthesis acutely, and muscle mass with training, but the role of translational capacity
Hanna Hörnberg et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(50), 12697-12706 (2016-12-16)
The establishment of precise topographic maps during neural development is facilitated by the presorting of axons in the pathway before they reach their targets. In the vertebrate visual system, such topography is seen clearly in the optic tract (OT) and
Preeti Shahi et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(1), e0004340-e0004340 (2016-01-07)
Entamoeba histolytica is an obligate protozoan parasite of humans, and amebiasis, an infectious disease which targets the intestine and/or liver, is the second most common cause of human death due to a protozoan after malaria. Although amebiasis is usually asymptomatic
Scott M Ebert et al.
The Journal of biological chemistry, 290(42), 25497-25511 (2015-09-05)
Aging reduces skeletal muscle mass and strength, but the underlying molecular mechanisms remain elusive. Here, we used mouse models to investigate molecular mechanisms of age-related skeletal muscle weakness and atrophy as well as new potential interventions for these conditions. We
Artikel
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Alle anzeigen
Protokolle
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does the antibody recognize O-propargyl-puromycin (OP-puro)?
    1 answer
    1. Detection of O-propargyl-puromycin has not been validated. An independent researcher has shown that 12D10 may bind to O-propargyl-puromycin treated samples with reduced sensitivity (Yeast. 2014 Mar 19;31(5):167–178).
      Helpful?
  2. What's the concentration (mg/mL) of anti-Puromycin antibody (MABE343) ?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 1 mg/mL. This information is published in the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.emdmillipore.com/product/Anti-Puromycin-Antibody-clone-12D10,MM_NF-MABE343#anchor_COA
      Helpful?
  3. Does the Anti-Puromycin Antibody (MABE343) exhibit specificity for puromycin incorporated into proteins, or does it bind to any puromycin?
    1 answer
    1. The Anti-Puromycin Antibody (MABE343) likely detects puromycin only when it is incorporated into proteins, as indicated on the webpage. Researchers may need to review the numerous citations for this antibody to confirm this specificity.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Wisconsin
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Excellent
    Excellent result with this antibody. Highly sensitive.