Fortfahren mit
SML0517
Amlexanox
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-7-(1-methylethyl)-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-3-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
InChI key
SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Amlexanox is an anti-allergic drug with anti-inflammatory properties.
Biochem/physiol Actions
Amlexanox is an anti-allergy and anti-asthma drug that blocks histamine and leukotriene release from leukocytes and mast cells. Amlexanox has also been shown to inhibit cahaperone activity of Hsp90, and S100A13, which is involved in transport of proteins devoid of signal peptide sequences.
Amlexanox is an anti-allergy, anti-ulcer drug; S100A13 inhibitor.
Amlexanox elevates the amount of nonsense-containing mRNAs in treated cells and helps to generate full-length proteins effectively.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2186SML0338SML1802
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
solubility
DMSO: ~17.5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)