Fortfahren mit
02-102
Endothelzellwachstumszusatz, 150 mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 150 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Synonym(e):
Primary Cell Culture Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
02-101211-GSC-39210
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
-
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
-
input
-
General description
ECGS ist für viele Arten von Zellen unter reduzierten oder serumfreien Bedingungen mitogen, z. B. bei Säugetier-, aviären und menschlischen Endothelzellen, Glattmuskelzellen, Keratinozyten, Melanozyten und Hybridomzellen; ECGS dient oft als vollständiger Ersatz für Feeder-Schichten in Kulturen von anspruchsvollen Zellen.
Application
Der Endothelzellwachstumszusatz ist für die Verwendung als Zellkulturmediumzusatz bestimmt. Dieser Zellwachstumszusatz ist im 150-mg-Format erhältlich und wurde für Zellkulturen optimiert und validiert.
Für die Verwendung als Zellkulturmediumzusatz bestimmt.
Physical form
150 mg, abgefüllt in 10 Flaschen, jede Flasche enthält 15 mg hypothalamisches Proteinextrakt vom Rind, ist reich an Zellwachstums- und Bindungsfaktoren und aus sterilem Wasser mit Spuren von NaCl und Streptomycinsulfat lyophilisiert.
Preparation Note
Lyophilisiert: Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahr haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 3 Monate haltbar.
Analysis Note
Regelmäßige Beurteilung in einem 5-tägigen Wachstumsassay mit fötalen Rinderherz-Endothelzellen
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N A Lanson et al.
Nucleic acids research, 28(15), 2882-2892 (2000-07-25)
To investigate molecular controls of cardiomyocyte proliferation, we utilized cardiomyocytes induced to proliferate indefinitely by SV40 large T antigen (T-ag). In the T-ag-immortalized AT-1, AT-2 and HL-1 cardiomyocytes, normal cellular proteins associating with T-ag and p53 were identified, isolated and
A T Kovala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2486-2494 (2000-12-02)
The definition of signaling pathways in endothelial cells has been hampered by the difficulty of transiently transfecting these cells with high efficiency. This investigation was undertaken to develop an efficient technique for the transfection of endothelial cells for functional analyses.
S Strömblad et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 426-433 (1996-07-15)
Induction of p53 activity in cells undergoing DNA synthesis represents a molecular conflict that can lead to apoptosis. During angiogenesis, proliferative endothelial cells become apoptotic in response to antagonists of integrin alphavbeta3 and this leads to the regression of angiogenic
H Hoshi et al.
In vitro cellular & developmental biology : journal of the Tissue Culture Association, 22(1), 51-56 (1986-01-01)
Endothelial cells from autopsy and biopsy specimens from a variety of adult human vascular tissue were harvested by collagenase treatment and gentle swabbing of the lumenal surface. Nutrient medium MCDB 107 containing a partially purified brain-derived growth factor (5 micrograms/ml)
U M Vischer et al.
Blood, 91(1), 118-127 (1998-02-07)
von Willebrand factor (vWF) is stored and released from endothelial secretory granules called Weibel-Palade (WP) bodies. Acute release can be induced by thrombin, histamine, and other mediators of thrombosis or inflammation. Their effect is thought to be mediated by an
Global Trade Item Number
SKUGTIN
02-10204053252513060
Questions
  1. Does this supplement contain glucose? I need it to perform experiments in glucose-free conditions.
    1 answer
    1. This product does not contain glucose. Each bottle contains 15 mg of bovine hypothalamic protein extract, rich in cell growth and attachment factors. The final product is lyophilized from sterile water containing trace amounts of NaCl and streptomycin sulfate.