Merck
HCYTA-60K-PX38
Millipore
MILLIPLEX®-Human-Zytokin/Chemokin/Wachstumsfaktor-Panel A mit magnetischen Beads, 30-fach konzentriert, vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Synonym(e):
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zytokine sind immunmodulatorische Polypeptide, die Schlüsselrollen bei sowohl der adaptiven als auch angeborenen Immunantwort spielen. „Zytokin“ ist ein allgemeiner Begriff, der für eine vielseitige Gruppe löslicher Proteine und Peptide, die als Regulatoren unter sowohl normalen als auch pathologischen Zuständen zum Modulieren der funktionellen Aktivitäten einzelner Zellen und Gewebe dienen, verwendet wird. Diese Proteine vermitteln auch direkte Wechselwirkungen zwischen Zellen und regulieren Prozesse, die in der extrazellulären Umgebung ablaufen. Zytokine unterscheiden sich von Hormonen dadurch, dass sie ein größeres Spektrum von Zielzellen haben. Die Zytokingruppe der Proteine umfasst Lymphokine, Interferone, koloniestimulierende Faktoren und Chemokine. Wachstumsfaktoren sind an der Stimulation von Überleben, Proliferation und Differenzierung der Zielzellen beteiligt und haben Auswirkungen auf Angiogenese, Vaskulogenese, Zellmigration, Apoptose, Wundheilung und Embryogenese.Die Forschung zu Zytokinen, Chemokinen und Wachstumsfaktoren spielt eine signifikante Rolle beim Erlangen eines tieferen Verständnisses des Immunsystems und seiner facettenreichen Reaktion auf die meisten Antigene, insbesondere jene Reaktionen, die den Entzündungsprozess ausmachen, und Erkrankungszustände wie Infektionskrankheiten, Osteoarthritis, Atemwegserkrankungen, CED, Sepsis, allergische Reaktionen sowie neurologische, metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen und sogar Krebs. MILLIPLEX® bietet die breiteste Auswahl an Analyten für ein breites Spektrum von Erkrankungszuständen und Spezies. Nach Auswahl der gewünschten Analyten können Sie sich darauf verlassen, dass Sie dank der Qualität jedes unserer Kits zuverlässige Ergebnisse erhalten. Neben den im Protokoll gelisteten Assay-Eigenschaften gehören zu den anderen im Verifizierungsprozess beurteilten Leistungskriterien: Kreuzreaktivität, Verdünnungslinearität, Kit-Stabilität und Probenverhalten (z. B. Nachweisbarkeit und Stabilität). Jedes MILLIPLEX®-Panel und -Kit enthält:Qualitätssicherung (QC) zum Qualifizieren der Assay-LeistungVergleich von Standard- (Kalibrierung) und QC-Chargen mit einer Referenzcharge, um Konsistenz über alle Chargen hinweg sicherzustellenOptimierte Serummatrix, um die native Analytenumgebung in Serum- und Plasmaproben zu imitierenNachweisantikörper-Cocktails für konsistente Analytprofile innerhalb eines PanelsZusätzlich entspricht jeder Panel und jedes Kit strengen Herstellungskriterien, um eine Reproduzierbarkeit über alle Chargen hinweg zu gewährleisten. Das MILLIPEX®-Human-Zytokin/Chemokin/Wachstumsfaktor-Panel A ermöglicht somit den Fokus auf das therapeutische Potenzial von Zytokinen und die Modulation der Zytokinexpression. Bei Verwendung mit der Luminex®-xMAP-Plattform in einem magnetischen Bead-Format profitieren Sie von optimaler Geschwindigkeit und Sensitivität, da ein quantitativer Multiplex-Nachweis dutzender Analyten gleichzeitig möglich ist, was die Produktivität drastisch steigern kann.
Anwendung
Das Bead-basierte Human-Zytokin/Chemokin/Wachstumsfaktor-Multiplex-Panel A nutzt die Luminex®-xMAP-Technologie und ermöglicht die gleichzeitige Analyse von 38 Zytokin-, Chemokin- und Wachstumsfaktor-Biomarkern in Humanserum, -plasma und -zellkulturproben.Dieser Assay wird über Nacht oder für zwei Stunden inkubiert.Der Assay erfordert 25 μl pures Plasma oder Serum (1:100-Verdünnung für RANTES) oder 25 μl Zellkulturüberstand je Well.Dieses Kit kann für die Analyse von 38 ausgewählten Analyten des Human-Zytokin/Chemokin/Wachstumsfaktor-Panels A in humanem Gewebe/Zelllysat und Kulturüberstandsproben sowie Serum- und Plasmaproben verwendet werden.RANTES kann nicht gemeinsam mit anderen Zytokinen in diesem Panel analysiert werden, da eine 1:100-Verdünnung von Plasma-/Serumproben erforderlich ist.Dieser vorgemischte Panel wird mit einem RANTES-Bead geliefert. Planen Sie Ihre Proben bitte entsprechend.Verfügbare Analyten:EGF; Eotaxin; G-CSF; GM-CSF; IFNα2; IFNγ; IL-1α; IL-1β; IL-1ra; IL-2; IL-3; IL-4; IL-5; IL-6; IL-7; IL-8; IL-10; IL-12 (p40); IL-12 (p70); IL-13; IL-15; IL-17A; IL-17E/IL-25; IL-17F;IL-18; IL-22; IP-10; MCP-1; M-CSF; MIG; MIP-1α;MIP-1β;PDGF-AA; PDGF-AB/BB; RANTES; TNFα; TNFβ; VEGF-A
Leistungsmerkmale und Vorteile
Konfiguration: vorgemischt
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gerrit M Grosse et al.
Thrombosis and haemostasis (2021-07-06)
Mechanical thrombectomy (MT) is a highly efficient treatment in patients with acute ischemic stroke due to large vessel occlusion (LVO). However, in a relevant proportion of LVO, no sufficient recanalization can be achieved. The composition of cerebral thrombi is highly
Zhaohong Li et al.
Frontiers in immunology, 13, 893929-893929 (2022-05-21)
To examine the levels of 1-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycero phosphatidylcholine (POVPC) and 1-palmitoyl-2-glutaroyl-sn-glycero-phosphatidylcholine (PGPC) (the oxidized phosphatidylcholines) in HDL during the course of sepsis and to evaluate their prognostic value. This prospective cohort pilot study enrolled 25 septic patients and 10 healthy subjects
Nicole de Buhr et al.
Frontiers in immunology, 13, 879157-879157 (2022-05-28)
During the COVID-19 pandemic, vaccination is the most important countermeasure. Pharmacovigilance concerns however emerged with very rare, but potentially disastrous thrombotic complications following vaccination with ChAdOx1. Platelet factor-4 antibody mediated vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) was described as an underlying
Verwandter Inhalt
See how MILLIPLEX® multiplex cytokine panels can be used in alternate sample types such as human tears, urine, milk, saliva, and CSF with an example of characterizing neuroinflammation across healthy, MCI, and AD CSF samples.
See how a MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrated superior lot-to-lot consistency of cytokine measurement in human serum and plasma samples when compared to other Luminex® technology-based multiplex assays.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
Alle anzeigen