Fortfahren mit
539132
Protease Inhibitor Cocktail II
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Proteaseinhibitor-Cocktail
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
5 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
lyophilized
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set II, The Protease Inhibitor Cocktail Set II controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein Cocktail aus fünf Protease-Inhibitoren mit breiter Spezifität zur Hemmung von Asparagin-, Cystein-, Serinproteasen sowie von Aminopeptidasen. Dieser Cocktail wird empfohlen für die Verwendung mit bakteriellen Zellextrakten.
Hinweis: 1 Set = 1 Fläschchen lyophilisierter Protease-Inhibitor-Cocktail und 1 Fläschchen DMSO, 5 Sets = 5 Fläschchen lyophilisierter Protease-Inhibitor-Cocktail und 5 Fläschchen DMSO, 1 ml.
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set II ist ein speziell formulierter Cocktail aus fünf Protease-Inhibitoren mit breiter Spezifität für die Hemmung von Asparagin-, Cystein- und Serinproteasen sowie Metallproteasen und Aminopeptidasen. Dieser Cocktail wird für die Verwendung mit bakteriellen Zellextrakten empfohlen.
1 Set (1 Fläschchen Protease-Inhibitor-Cocktail plus 1 Fläschchen mit 1,0 ml DMSO)
5 Sets (5 Fläschchen Protease-Inhibitor-Cocktail plus 5 Fläschchen mit je 1,0 ml DMSO)
Application
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set II enthält fünf Protease-Inhibitoren für die Hemmung von Asparagin-, Cystein-, Serin-, Metallproteasen und Aminopeptidasen. Empfohlen für bakterielle Zellextrakte.
Biochem/physiol Actions
Hemmt ein breites Spektrum von Serinproteasen, Cysteinproteasen, Asparaginproteasen sowie Metallproteasen und Aminopeptidasen.
Primärziel
Asparagin-, Cystein-, Serin- und Metallproteasen sowie Aminopeptidasen
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Dieses Produkt wird als rekonstitutionsbereiter lyophilisierter Feststoff geliefert. Dieser Protease-Inhibitor-Cocktail kann bedarfsgerecht entweder als Einzelfläschen plus ein Fläschchen mit 1,0 ml DMSO oder als Set mit 5 Fläschchen plus 5 Fläschchen mit je 1,0 ml DMSO bestellt werden. Jedes Fläschchen Protease-Inhibitor-Cocktail zuerst mit 1 ml DMSO rekonstituieren. Sanft mischen. Dann 4 ml Wasser hinzugeben. Die Lösung sieht trüb aus.
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °;C einfrieren. Das rekonstituierte Material ist bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539131535142539137
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539132-5SET04055977195408
539132-1SET04055977195392
Questions
  1. After reconstituting, how much of the 539132 Protease Inhibitor Cocktail II should I add to the RIPA buffer for protein extraction?
    1 answer
    1. For protein extraction and adding the 539132, we do not guide customers in this area. This is up to a protocol that customers can create or find. We can say, for 539132, to reconstitute the powder, to each vial add 1 ml of DMSO first. Mix gently. Then add 4 ml of water. The solution will appear turbid.