5.30197
CD45 Inhibitor VI
Synonym(e):
CD45 Inhibitor VI, 2-(4-Acetylanilino)-3-chloronaphthoquinone, Compound 211, Protein Tyrosine Phosphatase CD45 Inhibitor VI, PTP Inhibitor XXXII
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
CD45
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable