Wichtige Dokumente
524394
Sigma-Aldrich
4α-Phorbol-12,13-didecanoat
>99% (HPLC), solid, PDD and PMA negative control, Calbiochem®
Synonym(e):
4α-Phorbol-12,13-didecanoat, 4αPDD, PKC-Aktivator I, Negativkontrolle
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H64O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
672.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
4α-Phorbol-12,13-didecanoat, Inactive on mouse skin as an inflammatory and tumor-promoting agent.
Qualitätsniveau
Assay
>99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCCCCCCCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
InChIKey
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Auf der Haut von Mäusen inaktiv als entzündungs- oder tumorförderndes Mittel. Nützlich als Negativkontrolle für Phorbol-12,13-didecanoat (PDD, Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-524392&;#124;[/islink]">;524392<;/A>;) und Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA, Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-524400&;#124;[/islink]">;524400<;/A>;).
Berichten zufolge auf der Haut von Mäusen inaktiv als entzündungs- oder tumorförderndes Mittel. Wird als Negativkontrolle für Phorbol-12,13-didecanoat (PDD, Katalog-Nr. 524392) und Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA, Katalog-Nr. 524400) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Negativkontrolle für Phorbol-12,13-didecanoat (PDD) und Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C 6 Monate lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Akiguchi, I., et al. 1993. Endocrinology 138, 379.
Clarke, B.L., et al. 1993. Endocrinology132, 1168.
Natarajan, V. und Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med.121, 337.
Slomiany, B.L., et al. 1992. J. Physiol. Pharmacol.43, 223.
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable