Wichtige Dokumente
475914
Sigma-Aldrich
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
Synonym(e):
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H75NO17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
926.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 6736
Assay
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white to yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
InChIKey
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein antimykotisches Polyen-Antibiotikum, das gegen Hefepilze und Mykoplasmen wirkt. Induziert den Verlust von Substanzen mit geringem Molekulargewicht aus Zellen mit geringer Selektivität. Ein kationenselektives Ionophor, das eine Na+-Selektivität aufweist. Erhöht die Aktivität der Na+-K+-Pumpe. Die empfohlene Konzentration beträgt 50 µ;g/ml.
Biochem./physiol. Wirkung
Potenz: ≥;3.000 Einheiten/mg (wasserfrei).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Gruwel, M.L., et al. 1995. Am J. Physiol.268, H351.
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable