Merck
431525
Sigma-Aldrich
L-Leucin-Dehydrogenase, Bacillus cereus
Synonym(e):
L-Leucin-Dehydrogenase, Bacillus cereus
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥10 units/mg protein
≥50 units/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native L-Leucin-Dehydrogenase aus Bacillus cereus. Aufgereinigtes Enzym, das die NAD+ abhängige Umwandlung von L-Leucin zu α;-Ketoisocaproat katalysiert. Geeignet für die Herstellung von L-tertiären Leucin-Aminosäuren. Weist einen optimalen pH-Wert von 10,5-10,8 für L-Leucin-Substrat und 9,4 für α;-Ketoisocaproat-Substrat auf. Hat eine optimale Temperatur von 65 °;C.
Native L-Leucin-Dehydrogenase aus Bacillus cereus. Katalysiert die NAD+ abhängige Umwandlung von L-Leucin zu α;-Ketoisocaproat. Geeignet für die Herstellung von L-tertiären Leucin-Aminosäuren.
pH-Optimum 10,5-10,8 (L-Leucin-Substrat) und 9,4 (α;-Ketoisocaproat-Substrat), Temperaturoptimum 65 °;C.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die in Gegenwart von NAD+, bei 30 °;C und einem pH-Wert von 10,7, pro Minute 1,0 µ;mol L-Leucin in α;-Ketoisocaproat umwandelt.
Physikalische Form
In 100 mM NaCl, 10 mM Kaliumphosphatpuffer, 50 % Glycerin, pH 7,5.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Kä;rst, U., et al. 1986. FEMS Microbiol. Lett. 37, 335.
Schü;tte, H., et al. 1985. Appl. Microbiol.Biotechnol.22, 306.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2