Fortfahren mit
G7882
L-Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber
Type III, lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonym(e):
L-Glutamat:NAD[P]+ Oxidoreduktase (deaminierend), Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber, L-GLDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.140,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.710,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-848-4
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
Biological source:
bovine liver
€ 324,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine liver
Quality Segment
type
Type III
form
lyophilized powder
specific activity
≥20 units/mg protein
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Application
L-Glutamic Dehydrogenase was used to catalyzes the conversion of isocitrate into a-ketoglutarate and carbon dioxide.
Biochem/physiol Actions
Bei Säugetierformen dieses Enzyms, einschließlich dieser Rinderform, können sowohl NADP(H) als auch NAD(H) als Coenzym dienen. L-Glutamat-Dehydrogenase spielt eine einzigartige Rolle im Stoffwechsel der Säugetiere. Die umgekehrte, von diesem Enzym katalysierte Reaktion ist der einzige Stoffwechselweg, durch den Ammoniak an das α-Kohlenstoffatom einer α-Carbonsäure gebunden werden kann und ist somit die einzige Quelle für die De-novo-Aminosäuresynthese bei Säugetieren.
Das Rinderenzym ist durch drei Eigenschaften gekennzeichnet:
  • Durch reversible konzentrationsabhängige Assoziation entstehen Formen mit höherem Molekulargewicht.
  • Es bildet dichte ternäre Komplexe aus Enzym, reduziertem Coenzym und Substrat, deren Dissoziationsgeschwindkeit die Gleichgewichtsreaktionsgeschwindigkeit moduliert.
  • Die Bindung verschiedener Nukleotidmodifizierer ruft zahlreiche unterschiedliche Wirkungen hervor.
L-Glutamat-Dehydrogenase katalysiert die Umwandlung von Glutamat zu α-Ketoglutarat.
Packaging
Package size based on protein content
Physical form
Contains citrate and potassium phoshate buffer salts.
Analysis Note
Protein determined by biuret
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of α-ketoglutarate to L-glutamate per min at pH 7.3 at 25 °C, in the presence of ammonium ions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2501G2626L1378
description
Type III, lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
description
Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
description
Type II, 50% glycerol solution, ≥35 units/mg protein
description
Type X, ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
≥35 units/mg protein
specific activity
≥600 units/mg protein
biological source
bovine liver
biological source
-
biological source
bovine liver
biological source
bovine muscle
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Gene Information
cow ... LDHA(281274), LDHB(281275)
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
glycerol solution (50%)
form
ammonium sulfate suspension
UniProt accession no.
P00366
UniProt accession no.
P00366
UniProt accession no.
P00366
UniProt accession no.
Q5E9B1, P19858
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. L-グルタミン酸デヒドロゲナーゼ ウシ肝臓由来(製品番号G7882)のKm値(Properties)や至適pH(Specificity)の情報を提供いただけませんでしょうか。
    1 answer
    1. The Km values for this product have not been determined. Please see the link below to review a reference that may be helpful:
      https://www.jbc.org/article/S0021-9258(19)83816-4/pdf
      The activity of this enzyme is determined at pH 7.3 at 25 °C. Please see the link below to review the product assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/137/309/g7882enz.pdf