Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,70 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 310,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.180,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine liver
Quality Segment
type
Type II
form
glycerol solution (50%)
specific activity
≥35 units/mg protein
mol wt
310-350 kDa
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Application
Biochem/physiol Actions
Das Rinderenzym ist durch drei Eigenschaften gekennzeichnet:
- Durch reversible konzentrationsabhängige Assoziation entstehen Formen mit höherem Molekulargewicht.
- Es bildet dichte ternäre Komplexe aus Enzym, reduziertem Coenzym und Substrat, deren Dissoziationsgeschwindkeit die Gleichgewichtsreaktionsgeschwindigkeit moduliert.
- Die Bindung verschiedener Nukleotidmodifizierer ruft zahlreiche unterschiedliche Wirkungen hervor.
L-Glutamat-Dehydrogenase katalysiert die Umwandlung von Glutamat zu α-Ketoglutarat.
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Type II, 50% glycerol solution, ≥35 units/mg protein | description Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein | description Type III, lyophilized powder, ≥20 units/mg protein | description from beef liver |
| Gene Information cow ... GLUD1(281785) | Gene Information cow ... GLUD1(281785) | Gene Information cow ... GLUD1(281785) | Gene Information bovine ... GLUD1(281785) |
| specific activity ≥35 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity 10 U/mg, ~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.) |
| biological source bovine liver | biological source - | biological source bovine liver | biological source bovine liver |
| form glycerol solution (50%) | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?