Merck
400050
Millipore
Hygromycin B, Streptomyces sp., zellkulturgetestet
Unique aminoglycoside antibiotic that inhibits the growth of prokaryotic (bacteria) and eukaryotic microorganisms (yeasts) and mammalian cells.
Synonym(e):
Hygromycin B, Streptomyces sp., zellkulturgetestet
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51102829
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC and TLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
light brown
Löslichkeit
distilled water: ≥100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)N)O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]3OC4(O[C@@H]32)O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)[C@@H](N)CO)O)CO)O)C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6+,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20?/m1/s1
InChIKey
GRRNUXAQVGOGFE-KPBUCVLVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Einzigartiges Aminoglycosid-Antibiotikum, das das Wachstum von prokaryotischen (Bakterien) und eukaryotischen Mikroorganismen (Hefen) sowie Säugerzellen hemmt. Hemmt die Proteinsynthese während des Translokationsschritts am 70S-Ribosom und verursacht ein fehlerhaftes Lesen der mRNA. Hph, ein E. coli-Gen, kodiert die Resistenz gegen Hygromycin B und kann mittels rekombinanter DNA-Techniken isoliert und geklont werden. Dieses Hygromycin-B-Resistenzgen ist besonders nützlich zum Nachweis bzw. zur Selektion von rekombinanten Klonen in einer Vielzahl von Zelltypen. Hygromycin B dringt in durch Virusinfektionen permeabilisierte Zellen ein und kann als wirksames antivirales Mittel fungieren. Arbeitskonzentration: 50 µ;g/ml – 1 mg/ml für ausgewählte Säugetierzellen.
Hygromycin B, ein Aminoglycosid-Antibiotikum, hemmt das Wachstum von prokaryotischen und eukaryotischen Mikroorganismen sowie Säugerzellen. Insbesondere hemmt es die Proteinsynthese durch Störung der Translokation des 70S-Ribosoms und induziert ein fehlerhaftes Lesen des mRNA-Templates (Dean, N., Gonzalez, A., et al., Rao, S.N., et al.). Hygromycin B wird verwendet, um Mutanten in einer Vielzahl von Zellen auszuwählen, darunter Zellen von Bakterien (Bilang, R., et al., Salauze, D., et al.), Protozoen (Lee, M.G-S. und Van der Ploeg, L.H.T.), Hefen (Perlin, D.S., et al.), Pilzen (Cullen, D., et al., Kronstad, J.W., et al., Egelhoff, T.T., et al., Leslie, J.F. und Dickman, M.B., Bulte, L. und Bennoun, P.), Pflanzen (Dean, N., Damm, B., et al., Rikkerink, E. H., et al., Sugimoto, K., et al.), und Säugern (Crespi, C.L., et al., Giordano, T.J. und McAllister, W.T., Hubbard, S. C., et al.).
Die Resistenz gegen Hygromycin B entsteht durch eine Genkodierung für eine Phosphotransferase, die Hygromycin B phosphoryliert und dadurch inaktiviert (Bilang, R., et al., Malpartida, F., et al.). Hygromycin B ist dafür bekannt, dass es selektiv in durch Virusinfektionen permeabilisierte Zellen eindringt. Aufgrund dessen und seiner starken Translationshemmung gilt es als wirksames antivirales Mittel (MacIntyre, G., et al., Zhou, J., et al.).
Die unten aufgeführten Analysedaten variieren von Charge zu Charge.
Aussehen: weißlich bis hellbrauner Feststoff
Bioassay: 1000 U/mg
Löslichkeit: ≥;100 mg/ml in H2O
Reinheit (HPLC): ≥;90 %
Zytotoxizität: In HeLa- und/oder CHO-Zellen geprüft.
Potenz: ≥;1000 µ;/mg Feststoff.
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Bereitgestellt als hellbrauner lyophilisierter Feststoff. Wird unsteril geliefert. Wenn eine sterile Lösung gewünscht wird, können die Arbeitslösungen von Hygromycin B in wässrigen Medien vor der Verwendung durch einen 0,22-µm-Filter filtriert werden.
Dean, N. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 1287.
Hubbard, S. C., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 3717.
Rikkerink, E. H., et al. 1994. Current Genetics25, 202.
Sugimoto, K., et al. 1994. Plant J.5, 863.
MacIntyre, G., et al. 1992. Adv. Exp. Med. Biol.276, 67.
Bilang, R., et al. 1991. Gene100, 247.
Lee, M.G-S. und Van der Ploeg, L. 1991. Gene105, 255.
Leslie, J.F. und Dickman, M.B. 1991. Applied Environ. Microbiol.57, 1423.
MacIntyre, G., et al. 1991. Antimicrob. Agents Chemother.35, 2125.
Zhou, J., et al. 1991. Gene107, 307.
Bulte, L. und Bennoun, P. 1990. Current Genetics18, 155.
Giordano, T.J. und McAllister, W.T. 1990. Gene88, 285.
Salauze, D., et al. 1990. Antimicrob. Agents Chemother.24, 1915.
Carrasco, L., et al. 1989. Pharmacol. Ther.9, 311.
Crespi, C.L., et al. 1989. Carcinogenesis10, 295.
Damm, B., et al. 1989. Mol. Gen. Genetics217, 6.
Egelhoff, T.T., et al. 1989. Mol. Cell. Biol.9, 1965.
Kronstad, J.W., et al. 1989. Gene79, 97.
Perlin, D.S., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 118.
Cullen, D., et al. 1987. Gene57, 21.
Gonzalez, A., et al. 1978. Biochim. Biophys. Acta521, 459.
Malpartida, F., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun.117, 6.
Rao, S.N., et al. 1983. Antimicrob. Agents Chemother.24, 689.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jens Hamar et al.
Scientific reports, 11(1), 7854-7854 (2021-04-14)
CRISPR/Cas9 gene editing is effective in manipulating genetic loci in mammalian cell cultures and whole fish but efficient platforms applicable to fish cell lines are currently limited. Our initial attempts to employ this technology in fish cell lines using heterologous
Mei Xu et al.
STAR protocols, 2(4), 100881-100881 (2021-11-23)
Haploid trophoblast stem cells (TSCs) are advanced in studying placental development for their placental precursor and homozygous features. Here, we describe how to generate haploid-induced TSCs (haiTSCs) from haploid embryonic stem cells with a Tet-on system. Our haiTSCs can maintain
Anna M van Ziel et al.
Journal of neurochemistry, 152(2), 208-220 (2019-08-24)
The unfolded protein response (UPR) is one of the major cell-autonomous proteostatic stress responses. The UPR has been implicated in the pathogenesis of neurodegenerative diseases and is therefore actively investigated as therapeutic target. In this respect, cell non-autonomous effects of
Artikel
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden