Fortfahren mit
H7772
Hygromycin B aus Streptomyces hygroscopicus
lyophilized powder
Synonym(e):
Hygrovetine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,70
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,80
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
€ 103,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
250-545-5
MDL number:
€ 39,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
ion-exchange chromatography
color
faintly brown to brown, white to beige
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Application
Hygromycin B ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces hygroscopicus isoliert wird. Es wird zur Untersuchung der Proteinsynthese auf Ebene der 70 S-Ribosomtranslokation und mRNA-Template-Fehllesung verwendet, als Antivirusmittel durch die selektive Penetration von durch die Virusinfektion permeabel gemachten Zellen und Translationshemmung, und als Selektionsmittel für mit Hygromycinresistenzgen umgewandelte Zellen. Es wird zur Verwendung als Selektionsmittel zu 100 bis 800 μg/mL empfohlen, insbesondere zu 100 μg/mL für Prokaryoten, 200 μg/mL für niedere Eukaryoten und 150 bis 400 μg/mL für höhere Eukaryoten[1][2][3].
Biochem/physiol Actions
Wirkungsmechanismus: Das Produkt wirkt, indem es die Proteinsynthese durch die Einleitung der Fehllesung der m-RNA-Matrix in Prokaryoten hemmt, mit der Wirkung der Translationshemmung.
Antimikrobielles Spektrum: Hygromycin B wirkt gegen Bakterien, Pilze und höhere eukaryotische Zellen.
Preparation Note
Dieses Produkt wird mittels Ionenaustauschchromatographie aufgereinigt. Hygromycin B ist in Konzentrationen von >50 mg/ml wasserlöslich sowie löslich in Methanol oder Ethanol. Lösungen sollten durch Filtration sterilisiert werden, nicht durch Autoklavieren. Außerdem wurde beschrieben, dass Hygromycin B-Lösungen beim Einfrieren ihre Wirkung verlieren. Da sie gekühlt stabil sind, sollte Einfrieren vermieden werden.
Disclaimer
Hygromycin-B-Produkte sollten wie geliefert bei 2 bis 8 °C gelagert werden, und der trockene Feststoff ist mindestens 5 Jahre haltbar, wenn er bei 2 bis 8 °C gelagert wird. Bei 37 °C ist er 30 Tage lang stabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3274H0654400051
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
form
liquid
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)