Fortfahren mit
H5527
Hygromycin B -Lösung aus Streptomyces hygroscopicus
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O, γ-irradiated
Synonym(e):
Hygromycin b, Hygrovetine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 410,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 710,00
€ 532,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
€ 967,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6755837
€ 410,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
color
yellow-brown to orange
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3OC4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. It has been used to study protein synthesis at the level of the 70S ribosome translocation and mRNA template misreading, as an antiviral agent by selectively penetrating cells rendered permeable by virus infection and inhibiting translation, and as a selection agent for hygromycin resistance gene transformed cells. It is recommended for use as a selection agent at 100-800 μg/mL, specifically at 100 μg/mL for prokaryotes, 200 μg/mL for lower eukaryotes and 150-400 μg/mL for higher eukaryotes.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Das Produkt wirkt, indem es die Proteinsynthese durch die Einleitung der Fehllesung der m-RNA-Matrix in Prokaryoten hemmt, mit der Wirkung der Translationshemmung.
Antimikrobielles Spektrum: Hygromycin B wirkt gegen Bakterien, Pilze und höhere eukaryotische Zellen.
Preparation Note
This product is a solution that is =60% (HPAE), 45-60 mg/mL in H2O, and γ-irradiated .
Disclaimer
Hygromycin B products should be stored as supplied at 2-8°C, and the dry solid is stable for at least 5 years if stored at 2-8°C. It is stable at 37°C for 30 days.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0654H977310843555001
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O, γ-irradiated
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥60% (HPLC), lyophilized powder
description
from Streptomyces hygroscopicus
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
concentration
≥60% (HPLC)
concentration
50 mg/mL
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)