Fortfahren mit
H0654
Hygromycin B -Lösung aus Streptomyces hygroscopicus
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
Synonym(e):
Hygromycin B, Hygrovetine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6755837
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
sterility
0.22 μm filtered
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
color
brown-yellow, light orange to dark orange, light yellow to dark yellow
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3OC4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Application
Hygromycin B ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces hygroscopicus isoliert wird. Es wird zur Untersuchung der Proteinsynthese auf Ebene der 70 S-Ribosomtranslokation und mRNA-Matrixfehllesung verwendet, als Antivirusmittel durch die selektive Penetration von durch die Virusinfektion permeabel gemachten Zellen und Translationshemmung, und als Selektionsmittel für mit Hygromycinresistenzgen umgewandelte Zellen. Es wird zur Verwendung als Selektionsmittel zu 100 bis 800 μg/mL empfohlen, insbesondere zu 100 μg/mL für Prokaryoten, 200 μg/mL für niedere Eukaryoten und 150 bis 400 μg/mL für höhere Eukaryoten.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Das Produkt wirkt, indem es die Proteinsynthese durch die Einleitung der Fehllesung der m-RNA-Matrix in Prokaryoten hemmt, mit der Wirkung der Translationshemmung.
Antimikrobielles Spektrum: Hygromycin B wirkt gegen Bakterien, Pilze und höhere eukaryotische Zellen.
Preparation Note
Dieses Produkt ist eine Lösung, die 60%-ig (HPAE) und zu 45-60 mg/mL in H2O geliefert wird.
Disclaimer
Hygromycin B-Produkte sollten wie geliefert bei 2 bis 8 °C gelagert werden, und der trockene Feststoff ist mindestens 5 Jahre haltbar, wenn er bei 2 bis 8 °C gelagert wird. Bei 37 °C ist er 30 Tage lang stabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H5527SBR0003910843555001
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O, γ-irradiated
description
50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
description
from Streptomyces hygroscopicus
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
viruses, fungi, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
concentration
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
concentration
50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
concentration
50 mg/mL
Still not finding the right product?
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the H0654 prepared from H3274 or others powder form Hygromycin B?
    1 answer
    1. Manufacturing information is considered proprietary and is not disclosed. Product H0654 is not prepared from Product H3274. The specific Hygromycin B used in the preparation of the solution is not identified.