344273-M
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-Methylpiperazino)-γ-Butyryl]-, Dihydrochlorid
≥92% (HPLC), solid, adenylate cyclase activator, Calbiochem®
Synonym(e):
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-Methylpiperazino)-γ-Butyryl]-, Dihydrochlorid, L-858051, 8,13-Epoxy-7β-(N-Methylpiperazino-γ-Butyryloxy)-1α,6β,9α-Trihydroxy-Labd-14-en-11-on, 2HCl
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-Methylpiperazino)-γ-Butyryl]-, Dihydrochlorid, Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound.
Qualitätsniveau
Assay
≥92% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 12 mg/mL
methanol: soluble
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
Cl.Cl.N4(CCN(CC4)C)CCCC(=O)O[C@@H]1[C@]2(O[C@@](CC(=O)[C@@]2([C@@]3([C@@H]([C@@H]1O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)O)(C)C=C)C
InChIKey
OAJWVIUBCCGPBN-BAPSXVLWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Adenylatcyclase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hartzell, H.C., and Budnitz, D. 1992. Mol. Pharmacol.41, 880.
Chidiac, P., et al. 1991. J. Mol. Cell. Cardiol.23, 1255.
Laurenza, A., et al. 1987. Mol. Pharmacol.32, 133.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable