Merck
239835
Sigma-Aldrich
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
Cyclosporin A, CAS 59865-13-3, is an immunosuppressant that induces apoptosis in rat thymocytes and in the murine B cell lymphoma cell line, WEH1-231. Induces cardiomyocytes formation from ESCs.
Synonym(e):
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H111N11O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1202.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% dry basis
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
InChIKey
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser Stoff ist ein nichtpolares zyklisches Oligopeptid mit immunsuppressiver Aktivität. Wirkt vermutlich über Interaktion mit dem intrazellulärem Protein Cyclophilin. Der Cyclophilin-Cyclosporin-A-Komplex ist ein starker Inhibitor der Proteinphosphatase-Aktivität von Calcineurin (Proteinphosphatase 2B, PP2B). Induziert Apoptose in Rat-Thymozyten und der murinen B-Zell-Lymphom-Zelllinie WEHI-231; verhindert jedoch Anti-IgM- und Ionomycin-induzierte Apoptose in BLB-Zelllinien. Hemmt die Stickstoffmonoxidsynthese, die von Interleukin 1α;, Lipopolysacchariden und TNFα; induziert wird. Induziert die Bildung von Kardiomyozyten aus embryonalen Stammzellen.
Zyklisches Oligopeptid mit immunsuppressiven Eigenschaften. Induziert Apoptose in Rat-Thymozyten und der murinen B-Zell-Lymphom-Zelllinie WEH1-231. Behindert jedoch Anti-IgM- und Ionomycin-induzierte Apoptose in BLB-Zelllinien. Der Komplex aus Cyclosporin A und Cyclophilin hemmt die Proteinphosphatase 2B mit nanomolarer Affinität. Hemmt die Stickstoffmonoxidsynthese, die von Interleukin-1α;, Lipopolysacchariden und TNF-α; induziert wird. Induziert die Bildung von Kardiomyozyten aus embryonalen Stammzellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
NOS, induziert von Interleukin-1α;
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Yan, P., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.in press.
Hattori, Y., and Naranishi, N. 1995. Cell Immunol.165, 7.
Marumo, T., et al. 1995. Hypertension25, 764.
Crabtree, G.R., and Clipstone, N.A. 1994. Annu. Rev. Biochem.63, 1045.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Montague, J.W., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 18877.
Fast, D.J., et al. 1993. J.Interferon Res. 13, 235.
Liu, J. 1993. Trends Pharmacol. Sci. 14, 182.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 3686.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zoë Steier et al.
Nature immunology, 24(9), 1579-1590 (2023-08-15)
The development of CD4+ T cells and CD8+ T cells in the thymus is critical to adaptive immunity and is widely studied as a model of lineage commitment. Recognition of self-peptide major histocompatibility complex (MHC) class I or II by
Sosuke Yagishita et al.
Neurology international, 16(3), 653-662 (2024-06-26)
The tau protein is a microtubule-associated protein that promotes microtubule stabilization. The phosphorylation of the tau protein has been linked to its dissociation from microtubules. Here, we examined the relationship between neuronal depolarization activity and tau protein phosphorylation by employing
Yunqing Li et al.
Pharmaceutics, 13(8) (2021-08-29)
Hypoxia is a complex microenvironmental condition known to regulate choline kinase α (CHKA) activity and choline transport through transcription factor hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and, therefore, may confound the uptake of choline radiotracer [18F]fluoromethyl-[1,2-2H4]-choline ([18F]-D4-FCH). The aim of this study was
Sabrina Giampaolo et al.
iScience, 26(3), 106234-106234 (2023-03-18)
In thymus, the ablation of T cell receptor (TCR)-activated transcription factor NFATc1 or its inducible isoforms during the double-negative (DN) stages of thymocyte development leads to a marked increase in γδ thymocytes whereas the development of αβ thymocytes remains mostly unaffected.
Magda N Hernández Vásquez et al.
The EMBO journal, 40(12), e107192-e107192 (2021-05-03)
The lymphatic system is composed of a hierarchical network of fluid absorbing lymphatic capillaries and transporting collecting vessels. Despite distinct functions and morphologies, molecular mechanisms that regulate the identity of the different vessel types are poorly understood. Through transcriptional analysis