Fortfahren mit
238803
Cdk2-Inhibitor III
The Cdk2 Inhibitor III, also referenced under CAS 199986-75-9, controls the biological activity of Cdk2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Cdk2-Inhibitor III, 2(bis-(Hydroxyethyl)amino)-6-(4-Methoxybenzylamino)-9-Isopropyl-Purin, CVT-313
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccc(cc3)OC)N(CCO)CCO)C(C)C
InChI
1S/C20H28N6O3/c1-14(2)26-13-22-17-18(21-12-15-4-6-16(29-3)7-5-15)23-20(24-19(17)26)25(8-10-27)9-11-28/h4-7,13-14,27-28H,8-12H2,1-3H3,(H,21,23,24)
InChI key
NQVIIUBWMBHLOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Purinanalog, das als starker, selektiver, reversibler und mit ATP konkurrierender Inhibitor von Cdk2 fungiert (IC50 = 0,5 µ;M für Cdk2/A und Cdk2/E; 4,2 µ;M für Cdk1/B; 215 µ;M für Cdk4/D1). Hemmt andere Kinasen nur in erheblich höherer Konzentration (IC50 >;1,25 mM für MAPK, PKA und PKC). Induziert bewiesenermaßen Tumorzellen-Wachstumsarrest (IC50 = ~1,25-20 µ;M) in vitro und verhindert Neointima-Bildung in vivo.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cdk2/A, Cdk2/E
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 0,5 µ;M für Cdk2/A und Cdk2/E; 4,2 µ;M für Cdk1/B; 215 µ;M für Cdk4/D1
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Bhattacharjee, R.N., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 5417.
Brooks, E.E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 29207.
Legal Information
Verkauft unter Lizenz der US-amerikanischen Patente 6,617,331 und 6,803,371.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217714238811219478
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haitao Liu et al.
Journal of virology, 95(12) (2021-04-02)
Hepatitis B virus (HBV) capsid or core protein (HBc) consists of an N-terminal domain (NTD) and a C-terminal domain (CTD) connected by a short linker peptide. Dynamic phosphorylation and dephosphorylation of HBc regulate its multiple functions in capsid assembly and
Sungsoo Kim et al.
Scientific reports, 12(1), 16810-16810 (2022-10-08)
External signaling controls cell-cycle entry until cells irreversibly commit to the cell cycle to ensure faithful DNA replication. This process is tightly regulated by cyclin-dependent kinases (CDKs) and the retinoblastoma protein (Rb). Here, using live-cell sensors for CDK4/6 and CDK2
Tom Kaufman et al.
Nature communications, 13(1), 2725-2725 (2022-05-19)
While multiplexing samples using DNA barcoding revolutionized the pace of biomedical discovery, multiplexing of live imaging-based applications has been limited by the number of fluorescent proteins that can be deconvoluted using common microscopy equipment. To address this limitation, we develop
Global Trade Item Number
SKUGTIN
238803-1MG04055977216608
238803-5MG04055977216615