Merck
178273
Aphidicolin
≥98% (HPLC), solid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Aphidicolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aphidicolin, Aphidicolin, CAS 38966-21-1, is a cell-permeable antibiotic that acts as a cell synchronization agent. Blocks the cell cycle at early S-phase.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 727
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
General description
Ein zellpermeables, tetrazyklisches Diterpen-Antibiotikum, das als Zellsynchronisationsmittel dient. Blockiert den Zellzyklus in der frühen S-Phase. Spezifischer Inhibitor der DNA-Polymerasen α und δ in eukaryotischen Zellen und einigen Viren. Potenziert die durch Arabinosylnukleoside in Leukämiezelllinien eingeleitete Apoptose. Leitet die Apoptose auch in HeLa-S3-Zellen ein, hemmt jedoch die durch Vincristin eingeleitete Apoptose in der p53-negativen humanen Prostatakrebszelllinie PC-3. Auch als 30-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 504744).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
DNA-Polymerase-α, DNA-Polymerase δ
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Borner, M.M., et al. 1995. Cancer Res.55, 2122.
Poluha, W., et al. 1995. Oncogene 10, 185.
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res. 219, 159.
Schimke, R.T., et al. 1994. Philos. Trans. R. Soc. London. B. Biol. Sci.345, 311.
Kuwakado, K., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 46, 1909.
Hubermann, J.A. 1981. Cell23, 647.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aphidicolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
178273-1MG04055977223163