Fortfahren mit
215921
Chlorpromazine hydrochloride
≥99% (HPLC), calmodulin-dependent phosphodiesterase inhibitor, crystalline solid
Synonym(e):
Chlorpromazin, Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.86 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 95,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorpromazin, Hydrochlorid, Inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase (IC50 = 17 µM).
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2185
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
methanol: 10 mg/mL, water: 50 mg/mL
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCC[N+H](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Hemmt die Calmodulin-abhängige Stimulation von zyklischer Nukleotidphosphodiesterase(IC50 = 17 µmol/l). Dient als peripherer Vasodilator. Ein Inhibitor der TNFα-Produktion. Hemmt Stickstoffmonoxidsynthase (NOS) in Mäusehirn und verhindert die Lipopolysaccharideinleitung von NOS in der murinen Lunge. Hemmt KSP/Eg5 (IC50 <10 µmol/l) und PLA2 wirksam und spezifisch.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Ziel-IC50: 17 µmol/l hemmen die Calmodulin-abhängige Stimulation von zyklischer Nukleotidphosphodiesterase
Primärziel
Calmodulin-abhängige Stimulation von zyklischer Nukleotidphosphodiesterase
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °C einfrieren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 6 Monate und bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 1 Woche haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Lee, M.S., et al. 2007. Cancer Res.67, 11359.
Maor, I., et al. 1995. Arteriosclero. Thromb. Vasc. Biol. 15, 1378.
Netea, M.G., et al. 1995. J. Infect. Dis. 171, 393.
Lindahl, M. und Tagesson, C. 1993. Inflammation17, 573.
Palacios, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 196, 280.
Yamamoto, H. 1993. Toxicol. Lett. 66, 73.
Vadas, P., et al. 1986. Agents Actions19, 194.
Marshak, P.R., et al. 1985. Biochemistry24, 144.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP8561125006C1900000
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystalline solid
form
solid
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
methanol: 10 mg/mL, water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c