Wichtige Dokumente
200100
Sigma-Aldrich
Benzyl-2-acetamid-2-desoxy-α-D-galactopyranosid
≥98% (TLC), solid, O-linked glycosylation inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Benzyl-2-acetamid-2-desoxy-α-D-galactopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Produktbezeichnung
Benzyl-2-acetamid-2-desoxy-α-D-galactopyranosid, Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChIKey
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wird in verschiedenen Zelllinien als Inhibitor der O-Glykosylierung eingesetzt. Wird zum Hemmen von 2,3(O)-Sialyltransferase und zur Störung des Glykoprotein-Targetings in HT-29-Zellen eingesetzt. Substrat für N-Acetyl-β-D-glucosaminyltransferase.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
O-Glykosylierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Huet, G., et al. 1998. J. Cell Biol. 141, 1311.
Kuan, S.-F., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 19271.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable