192
Crystal Violet
Harleco®, certified by the BSC
Synonym(e):
Gentian Violet, C. I. 42555
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
certified by the BSC
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Harleco®
λmax
589-594 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining bacteria and spores by Gram’s method. Same as Gentian Violet, Catalog #227.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List