Fortfahren mit
HT901
Kristallviolett-Lösung -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
8 fl oz
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Kit-Komponente der Gramfärbungs-Kits HT90A und HT90T (Für die Färbung von hitzefixierten Filmen und Gewebe).
Other Notes
HT901 besteht aus zertifiziertem Kristallviolett, 2.3%, Ammoniumoxalat, 0.1% und 20% Ethylalkohol, SD3A.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT90132V526561135
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2.3%
concentration
2.3%
concentration
1%
concentration
-
form
solution
form
solution
form
aqueous solution
form
powder
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kristallviolett-Lösung -Lösung
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.0 °F - closed cup
flash_point_c
37.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Is Product HT901, Crystal violet solution, used as part of a kit?
    1 answer
    1. Although available separately, this solution is also a component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
      Helpful?
  3. What is the formulation of Product HT901, Crystal violet solution?
    1 answer
    1. HT901 is composed of:certified Crystal Violet, 2.3%Ammonium Oxalate, 0.1%20% denatured ethyl alcohol.
      Helpful?
  4. Is Product HT901, Crystal violet solution, suitable for colony staining, migration or plaque staining?
    1 answer
    1. We recommend Product No. C0775 (Crystal Violet, certified by the Biological Stain Commission), or Product No. 93770 (Tuerk's solution) for these stains, rather than diluting down the relatively high concentration of Crystal Violet (2.3%) in HT901 to approximately 0.1%.  Product HT901 was formulated for use in the Gram Stain procedure. The product's performance has not been tested for use in colony staining, migration or plaque assays.