Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL at 20 °C.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 194,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Kristallviolett, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥90.0% anhydrous basis
form
powder
loss
≤7.5% loss on drying
color
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
absorption
passes test
suitability
passes test for sensitivity as indicator
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| suitability passes test for sensitivity as indicator | suitability complies for sensitivity | suitability - | suitability - |
| color green to very dark green | color S. No.: 785 | color green to very dark green | color deep violet, purple |
| solubility water: soluble 50 g/L at 27 °C | solubility water: 0.1% | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form aqueous solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kristallviolett
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
can we make the solution just by dissolving in water?