Fortfahren mit
V5265
Kristallviolett-Lösung -Lösung
1%, aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 76,00
500 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 85,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
€ 76,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous solution
Quality Segment
concentration
1%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
deep violet, purple
Amax
0.36-0.44 at 589-594 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Kristallviolett, das auch als Gentianaviolett oder Methylviolett bezeichnet wird, ist das N-hexamethylierte Derivat von Parafuchsin. Es ist ein basischer, kationischer, acidotroper Proteinfarbstoff, der für histologische und bakteriologische Färbungen verwendet wird. Es ist für seine antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften bekannt.
Es färbt die fettigen Anteile von talgartigem Schweiß in einer dunkelvioletten Farbe. Kristallviolett kann auch zur Verstärkung von blutigen Fingerabdrücken verwendet werden. Dieser Farbstoff ist schädlich, wenn er eingeatmet, verschluckt oder durch die Haut aufgenommen wird. Der Kontakt damit kann bei Menschen Krebs und schwere Augenreizungen hervorrufen.
Application
Kristallviolettlösung wird im Brown-Hopps-Verfahren für die grampositive und gramnegative Bakterienfärbung eingesetzt.[1]
  • Kristallviolett wird gewöhnlich bei der Gram-Färbung für die Einteilung von Bakterien eingesetzt.
  • Es wird auch zum Nachweis der Anheftung von Bakterien an biomedizinischen Polymeren und zur Färbung von DNA in Säugetiergewebe mittels Giemsa-Färbung verwendet.
  • Es wurde erfolgreich zur Entwicklung einer Gegenfärbung zum Nachweis von DNA in der Agarose-Gelelektrophorese eingesetzt.
  • Seine antimikrobiellen Eigenschaften haben seinen Einsatz bei der Behandlung von oraler Candidose, Hautinfektionen und Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus ermöglicht.
  • Es wird als Farbstoff in Zellproliferationsassays, Migrationsassays und Boyden-Kammer-Assays eingesetzt.[2][3]
Biochem/physiol Actions
Kristallviolett ist der primäre Farbstoff bei der Gram-Färbung. Es infiltriert die Peptidoglycan-reiche Zellwand von grampositiven Bakterien und bildet mit dem Jod der Gram-Färbung eingeschlossene Komplexe, die die violette Farbe nach der Entfärbung behalten. Dadurch lassen sich grampositive Bakterien von gramnegativen Bakterien unterscheiden, deren Peptidoglycanschicht bedeutend dünner ist.
Die antimikrobiellen Effekte von Kristallviolett können der Erzeugung freier Radikale und der Bildung nichtionisierter bakterieller Komplexe mit dem Farbstoff zugeschrieben werden. Außerdem hemmt es die Proteinsynthese und die Bildung der bakteriellen Zellwand. Es ist insbesondere gegen grampositive Bakterien wirksam.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61135HT90132C6158
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
deep violet, purple
color
green to very dark green
color
-
color
green to very dark green
concentration
1%
concentration
-
concentration
2.3%
concentration
-
form
aqueous solution
form
powder
form
solution
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kristallviolett-Lösung -Lösung
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What does "generally known reaction partners of water" refer to in section 10.3 of the V5265 SDS? Additionally, in the SDS for a similar product, C6158, states that violent reactions are possible with strong oxidizing agents, strong acids, and oxidizing agents.
    1 answer
    1. Products with a high water content away from "the generally known reaction partners of water." This caution is due to water's potential to react violently with numerous substances, resulting in the development of gases and the ignition of released Hydrogen, posing a risk of explosion.
      Additionally, various substances or mixtures can explode upon the addition of a drop of water, with details of these reactions provided in the safety data sheets of the specific reaction partners. Substance groups that react violently with water include Alkaline earth metals, Alkaline metals, Aluminum alkalines, Metallic or Nonmetallic hydrides, Metallic or Nonmetallic oxides, Acid anhydrides, and Acid chlorides.
      Helpful?
  2. What solvent is the crystal violet diluted in? Can it be used for staining cells for colony formation assay directly or will fixation with methanol/ethanol be needed prior to the staining?
    1 answer
    1. This product is a 1% solution of Crystal Violet in water. For colony formation assays, it is more common to dissolve the crystal violet in a methanol-based solution. However, it is possible to fix the cells in methanol for 10-15 minutes prior to staining cells with an aqueous Crystal Violet Solution. Some sources recommend substituting absolute ethanol for methanol. Following fixation, the cells can be stained with aqueous Crystal Violet solution.
      Helpful?
  3. What is the shelf life / expiry of this solution?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.