Merck
1.88054
Supelco
Water Standard
1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Synonym(e):
TM=[„AQUASTAR“] Wasserstandardofen 1 % für KF-Ofenmethode
Größe auswählen
5 G
€ 165,00
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 165,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
NACRES:
NA.24
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Wasserstandard Ofen 1 %, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17025, 17034
Produktlinie
Aquastar®
Form
solid
Verpackung
glass bottle of 5 g
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
Schüttdichte
460 kg/m3
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Es handelt sich um einen Feststoffstandard, der gravimetrisch aus hochreinen Reagenzien hergestellt wird. Sein Wassergehalt wird durch die coulometrische Ofenmethode nach Karl Fischer bei 170 °C bestimmt, wobei gemäß ISO 760 eine Extraktionszeit von 600 Sekunden gewählt wird. Außerdem wird der gemessene Wassergehalt durch eine thermogravimetrische Analyse verifiziert. Im Gegensatz zu anderen Feststoffstandards wie Tartrat, Lactose oder Citrat weist der Wasserstandard Ofen 1 % einen wesentlich niedrigeren Wassergehalt auf und kann aufgrund seiner anorganischen Zusammensetzung in einem weiten Temperaturbereich von 150 °C bis 400 °C verwendet werden. Er wird in einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor für Qualitätskontrolle (QC) charakterisiert.
Anwendung
Der Wasserstandard Ofen 1 % wird gemäß ISO 9001, Kapitel 7.1.5 „Ressourcen zur Überwachung und Messung“, unter Verwendung von Karl-Fischer-Ofen und -Thermowaage als zertifiziertes Referenzmaterial zur Genauigkeitskontrolle der coulometrischen und volumetrischen Wasserbestimmungen verwendet. Aufgrund seines niedrigen Wassergehalts von 1 % eignet sich das Produkt besonders für Wasserbestimmungen mittels Karl-Fischer-Ofen mit Coulometer.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhältlich in praktischen Glasflaschen; das Material unterliegt Stabilitäts- und Homogenitätsstudien gemäß ISO 17034 und ISO-Guide 35.
  • Wird mit einem chargenspezifischen Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu exakt gemessenem Wasser, Unsicherheit, Analysenmethode, Messmethode und Mindesthaltbarkeit enthält.
  • Charakterisiert in einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Kalibrierlabor.
  • Direkt rückführbar auf das Internationale Einheitensystem (SI) (kg).
Verlinkung
Ersetzt: 1.88054.0005
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Artikel
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protokolle
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What should be done if Water Standard Oven 1% experiences a decrease in water content when stored under argon in a glove box?
    1 answer
    1. It is not recommended to store the 1% water standard oven in a glove box. Storing it in environments with low humidity can cause a decrease in its water content. To maintain the standard's integrity, it is crucial to tightly seal the bottles immediately after use and store them under normal laboratory or environmental conditions.
      Helpful?
  4. buenos dias, a que temperatura esta certificado este std ?
    1 answer
    1. As cited in the product Certificate of Analysis, the water content is determined by the coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".
      TS Answer: Product 1.88054 (which may also be written without the dot as 188054) is a water standard composed of a mixture of potassium sulfate and sodium tungsten dihydrate, provided as a powder. It is approximately 1 percent water by weight or 10 milligrams of water per 1 gram of powder; the exact certified value as a mass fraction or mass percentage is reported on the certificate of analysis (CofA) for each lot.
      This standard is to be stored at room temperature (15-25°C), up to the lot-specific expiry date. But the analysis is run at a much higher temperature. The Measurement method provided on the Certificate of Analysis says "The water content is determined by coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".