Merck
1.88052
Supelco
Water Standard
1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Synonym(e):
Wasserstandard 1 % für volumetrische Karl-Fischer-Titration
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Wasserstandard 1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO (17025, 17034)
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
287 °C (DIN 51794,Information refers to the main component.)
Expl.-Gr.
1.7 % (v/v)
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
119 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
Übergangstemp.
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wasserstandard 1 % wird nach der gravimetrischen Methode aus hochreinem Wasser und Reagenzien hergestellt. Seine Charakterisierung erfolgt in einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Qualitätskontroll(QC)-Labor. Der Wassergehalt des Standards wird mittels direkter coulometrischer Karl-Fischer-Titration gemäß ISO 760 gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Anwendung
Wasserstandard 1 % kann wie folgt verwendet werden:
  • als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) zur Bewertung der Genauigkeit der coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren gemäß ISO 9001, Kapitel 7.1.5, „Überwachung und Messung von Ressourcen“
  • zur Überprüfung der Richtigkeit der gemessenen Ergebnisse gemäß dem Europäischen Arzneibuch (Ph.Eur.), Kapitel 2.5.32, „Mikrobestimmung von Wasser“
  • zur Standardisierung von Titrierlösungen gemäß dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.), Kapitel 2.5.12, „Halbmikrobestimmung von Wasser“, und dem Amerikanischen Arzneibuch <921>, „Water Determination“
  • für Titerbestimmungen anhand der volumetrischen Methode mit einer (1) Komponente und zwei (2) Komponenten-Reagenzien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In praktischen 8-mL-Glasampullen und 10 Einwegampullen in einem Karton verpackt.
  • Dem Produkt liegt ein chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) mit Daten zum genauen, gemessenen Wassergehalt der Charge, zur Messunsicherheit, zur Analysemethode, zur NIST-Charge und zur Mindesthaltbarkeit bei.
  • In einem nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert.
  • Direkt rückführbar auf die SI-Basiseinheit (kg) und durch SRM 2890 des NIST verifiziert.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter SmartChemicals für Titration.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (H₂PO): 9,90 - 10,10 mg/g
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Reagenz
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
31 °C - Information refers to the main ingredient.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protokolle
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.