Merck
1.09257
Supelco
CombiCoulomat fritless
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
Synonym(e):
Fritless Karl-Fischer-Reagenz
Größe auswählen
500 ML
€ 140,00
2.5 L
€ 606,00
€ 140,00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 140,00
2.5 L
€ 606,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
NACRES:
NA.21
€ 140,00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Materialien
diaphragm (No)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: coulometric
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH-Wert
5.5 (20 °C in H2O)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Alle anzeigen
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Why is SO2 not listed on the SDS? Isn't SO2 required in Karl Fischer reaction?
    1 answer
    1. While sulfur dioxide (SO2) is added to Karl Fischer reagents during production, it is not listed in their composition in the Safety Data Sheet (SDS). This is because when all components are mixed, SO2 immediately reacts with the alcohol (R-OH, such as methanol) and the base (R'N), resulting in the formation of [RN]SO3CH3 according to reaction below:
      R-OH + SO2 + R'N → [RN]SO3CH3 (reaction after production)
      SO2 is vital for the reaction in Karl Fischer titration, as the reaction will not proceed without it. However, the SO2 present in the reagent is bound in the form of [RN]SO3CH3, and there is no free SO2 (SO2(g)/SO3-) present in any Karl Fischer reagent.