Merck
1.88020
Supelco
CombiSolvent Oil
solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils, Aquastar®
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
CombiSolvent Oil, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH-Wert
5.6 (20 °C in H2O)
Kinematische Viskosität
0.67 cSt(40 °C)
Übergangstemp.
flash point 6 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F
Flammpunkt (°C)
6 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Alle anzeigen