Fortfahren mit
1.88055
Wasserstandard Öl
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration (oil matrix 15-30 ppm H2O) Aquastar®
Synonym(e):
Wasserstandard-Öl für die Karl-Fischer-Titration
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 x 8 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
10 x 8 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41115601
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
ISO 17025,17034
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: water standard for Karl Fischer titration
packaging
ampule of 10 × 8 mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
kinematic viscosity
7.8 cSt(20 °C)
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Wasserstandardöl wird mit Transformatoröl hergestellt und sein Wassergehalt wird durch coulometrische Karl-Fischer-Titration gemäß ISO 760 gemessen. Es ist für Anwendungen konzipiert, welche die Messung des Wassergehalts in Ölproben erfordern.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Es findet Anwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) bei der Prüfung der Genauigkeit von coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren gemäß ISO 9001 Kapitel 7.1.5 „Monitoring and measuring resources“.
Features and Benefits
  • In praktischen 8-ml-Glasampullen verpackt, mit 10 Einwegampullen in einer Kiste
  • Wurde Stabilitäts- und Homogenitätsstudien gemäß ISO 17034 und ISO-Richtlinie 35 unterzogen.
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Direkt auf die SI-Einheit (kg) zurückführbar und durch SRM 2890 von NIST verifiziert
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Gehalt (H₂O): 0,015– 0,030 mg/g
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40900-U1.880511.88050
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
reference material
agency
ISO 17025,17034
agency
-
agency
ISO 17025, 17034
agency
ISO 17025
format
single component solution
format
matrix material
format
single component solution
format
single component solution
product line
Aquastar®
product line
-
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
packaging
ampule of 10 × 8 mL
packaging
pkg of 250 mL
packaging
ampule of 10 × 8 mL
packaging
ampule of 10 × 8 mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c