Merck
173016
Supelco
Prove 100 Spectrophotometer
Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
SE.11
Produktbezeichnung
Prove 100, Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Prove 100
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Spectroquant Prove 100 ist die beste Option für Anwender, die unser vielfältiges Angebot an Spectroquant Testkits verwenden oder nur Vis-Messungen durchführen.
Der Spectroquant Prove 100 bietet hohe Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre täglichen Analysen.
Die Spectroquant Prove Produktfamilie ist unsere Serie hochmoderner Spektralphotometer für die einfache Analyse von Wasser, Lebensmitteln, Getränken und Umweltproben. Alle Spectroquant Prove Geräte sind für die Verwendung von über 200 Testkits vorprogrammiert. Durch die automatische Barcodeerkennung wird sichergestellt, dass die richtigen Methodenparameter angewendet werden und dass wichtige Informationen, wie z. B. Chargennummer, Verfallsdatum und die automatische Aktualisierung von Kalibrierdaten aufgezeichnet werden, wodurch die Verwendung analytischer Testkits so einfach wie nie zuvor wird.
VIS-Spektralphotometer 4 nm spektrale Bandbreite Spectroquant®
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Wir sind weltweit führend in der Life-Science-Industrie und stellen Testsätze für die Messung zahlreicher Analyten her. Water Online sprach mit uns über die Fortschritte bei der Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs.
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Harnstoff in Wasser und Abwasser, enzymatische Bestimmung – Photometrische Bestimmung mit der Indophenolblau-Methode nach Spaltung des Harnstoffs
Alle anzeigen
Protokolle
Photometrische Messung mit Phthalein-Derivat
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Ammonium ist die natürlicherweise bevorzugte Stickstoffquelle für das Pflanzenwachstum, und die weltweite Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln steigt.
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.
Verwandter Inhalt
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.